Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Bovin gammaglobulin standard ampuller, 2 mg/ml
Artikelnummer. 10760815 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10760815 10 x 1 mL Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 10760815 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 23212
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kalibrerede BGG-opløsninger af høj kvalitet (2mg/ml) til seriefortynding for at skabe standardkurver for proteinanalyse til måling af antistofkoncentration (IgG).
Thermo Scientific™ Pierce BGG Protein Assay Standards er referenceprøver af høj kvalitet til generering af nøjagtige standardkurver og kalibreringskontroller i totalproteinassays.
Disse bovint gammaglobulin (BGG) opløsninger er proteinkoncentrationsreferencestandarder til brug i BCA Bradford og andre proteinassay-protokoller. BGG er et accepteret referenceprotein til total proteinkvantificering af oprensede antistoffer eller immunglobulinrige prøver. IgG-standarden er præcist formuleret ved 2 mg/ml i en ultraren 0,9 % natriumchloridopløsning (saltvand). Koncentrationen af stamopløsningen af renset BGG (fraktion II) kalibreres ved direkte sammenligning med en intern standard for at sikre parti-til-lot-konsistens og nøjagtighed. Produktet fås i to praktiske pakkeformater: 1 ml glasampuller og et sæt indeholdende syv brugsklare fortyndinger (3,5 ml hver).
Højdepunkter:
  • Antistof standard– bedste referencestandard for immunoglobulinkvantificering i kolorimetriske proteinassays
  • Bradford standard– bedste generelle proteinstandard i coomassie-baserede (Bradford) proteinassays
  • Ren og stabil– leveres i ultraren 0,9% saltvandsopløsning med 0,05% natriumazid; stuetemperatur stabil
  • Nøjagtig og konsekvent– præcist formuleret til 2,00 +/- 0,03 mg/ml, hvilket sikrer fremragende parti-til-lot-konsistens
  • Bekvem– vælg en pakke med 1 ml ampuller eller et komplet sæt indeholdende syv brugsklare fortyndinger
Inkluderer:
2mg/mL BGG-opløsning (delnr. 23212) eller 7-opløsningssæt af forskellige koncentrationer (delnr. 23213)
Anbefalet til:
Proteinassay immunoglobulin kvantificeringsstandard; Antistofgenvindingskontrol til afsaltning og andre kolonneprocedurer; Indlæsningskontrol til SDS-PAGE; Generel kalibrering af spektrofotometer UV-lampe (A280)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Oversigt Pierce Bovine Gamma Globulin Standard Ampuller, 2mg/ml
Assay Proteinstandarder
Produktlinje Pierce
Produkttype Proteinkvantificeringsassay
Specificitet Ikke målspecifik
Til brug med (applikation) Intern standard
Mængde 10 x 1 mL