Få mere at vide
Thermo Scientific™ Micro BCA™ Reagens B (MB)
Artikelnummer. 10495944 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
240 mL
Pakningsstørrelse:
240ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10495944 240 mL 240ml
1 options
Artikelnummer. 10495944 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 23232
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Speciel 3-komponent version af vores populære BCA Reagenser til at måle den samlede proteinkoncentration af fortyndede proteinopløsninger (0,5 til 20 mikrogram/ml).
Thermo Scientific™ Pierce Micro BCA Protein Assay bruger en koncentreret form af BCA Reagenser til nøjagtig måling af fortyndede proteinopløsninger (0,5 til 20 g/μml).
Yderligere information og online bestilling
De Micro BCA Protein Assay Kit er en specialiseret version af den populære Pierce BCA Proteinanalyse til bestemmelse af proteinkoncentrationen af fortyndede prøver. Blander de tre sammen Micro BCA Reagenser resulterer i en arbejdsopløsning, der er tilstrækkeligt koncentreret til at måle protein, når de blandes med et lige så stort volumen prøve. Resultatet er et assay til nøjagtig måling af 0,5 til μ20 g/ml proteinopløsninger. Assayet er usædvanligt lineært og udviser meget lave niveauer af protein-til-protein-variabilitet.
Højdepunkter:
  • Følsom– detekterer nøjagtigt ned til μ0,5 g/ml (μ2 g/ml i mikropladeformat)
  • Høj linearitet– lineært arbejdsområde for BSA er lig med 0,5 til 20 μg/ml
  • Kolorimetrisk– mål med et standard spektrofotometer eller pladelæser (562nm)
  • Kompatibel– upåvirket af typiske koncentrationer af de fleste ioniske og ikke-ioniske detergenter
  • Bekvem– mikroplade- og kuvetteprotokoller, der følger med instruktionerne
  • Stabil– kit stabilt ved stuetemperatur; forberedt arbejdsreagens stabil i op til 24 timer
Inkluderer:
Tre Micro BCA Reagenser (MA, MB, MC) og 10 ampuller Albumin Standard (2mg/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Ved modtagelsen opbevares produktet ved stuetemperatur. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur.
Bemærk: Hvis Reagens MB udfældes ved forsendelse i koldt vejr eller under langtidsopbevaring, opløses bundfaldene ved forsigtigt at varme og omrøre opløsningen. Kassér enhver reagens, der viser misfarvning eller tegn på mikrobiel kontaminering.
Oversigt Gennembore Micro BCA Reagens B (MB)
Assay BCA Assay
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Produktlinje Micro BCA, Pierce
Produkttype Proteinkvantificeringsassay
Specificitet Ikke målspecifik
Tilstrækkelig til 3200 mikropladeanalyser
Til brug med (applikation) Opløsningsbaseret detektion, absorption
Til brug med (udstyr) Spektrofotometer, mikropladelæser
Mængde 240 mL