Få mere at vide
Thermo Scientific™ Ionisk detergentkompatibilitetsreagens til Pierce™ 660nm Protein Assay Reagens
Artikelnummer. 10570044 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 x 1 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10570044 5 x 1 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10570044 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 22663
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Rød-til-grøn (A660nm), klar til brug, detergent- og reduktionsmiddel-kompatibel assayreagens til måling af total proteinkoncentration vs. proteinstandard.
Thermo Scientific™ Pierce 660nm Protein Assay er en hurtig, klar til brug kolorimetrisk metode til total proteinkvantificering.
Yderligere information og online bestilling
Pierce 660nm Protein Assay er en hurtig, klar-til-brug kolorimetrisk metode til måling af proteinkoncentration. Analysen er mere lineær end coomassie-baserede Bradford-analyser og kompatibel med højere koncentrationer af de fleste detergenter, reduktionsmidler og andre almindeligt anvendte reagenser. Tilbehøret Ionic Detergent Compatibility Reagent (IDCR) giver endnu bredere detergentkompatibilitet, hvilket gør Pierce 660nm Protein Assay til det eneste proteinassay, der er egnet til prøver, der indeholder Laemmli SDS-prøvebuffer med bromphenolblåt.
Selvom Pierce 660nm Protein Assay producerer et højere niveau af protein-til-protein variation (37 %) end andre assays, som f.eks. BCA Protein Assay, det simplere enkeltreagensformat og bredere stofkompatibilitet gør 660nm Assay mere praktisk til mange rutinemæssige applikationer. Pierce 660nm Protein Assay kan udføres i enten et reagensglas eller mikropladeformat.
Analysen er baseret på et proprietært farvestof-metalkompleks, der binder til proteiner i et surt medium. Ved binding bliver det rødlige farvestof-metalkompleks til grønt, hvilket resulterer i et absorbansskift, der kan måles ved bølgelængder nær 660 nm (645 til 670). Farvestoffet interagerer hovedsageligt med basiske rester i proteiner, såsom histidin, arginin og lysin og i mindre grad tyrosin, tryptofan og phenylalanin.
Højdepunkter:
  • Alsidig– arbejder med et større udvalg af rengøringsmidler og reduktionsmidler end andre farvestofbaserede analyser
  • Hurtig– enkelt reagens med en simpel bland-og-læs-protokol; intet fungerende reagens at forberede
  • Nøjagtig– producerer standardkurver, der er mere lineære end med Bradford-analysemetoden
  • Fleksibel– Assay kan udføres i reagensglas eller mikroplader
  • Gem prøver– kræver kun μ10 L til mikroplade μeller 100 L til reagensglasprocedurer
  • Bekvem– opbevaring ved stuetemperatur betyder, at man ikke skal vente på reagensækvilibrering før brug
Inkluderer:
Sættet indeholder Pierce 660nm assay reagens og et sæt af syv forfortyndede albumin protein assay standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares mellem 2 og 25 °C
Oversigt Pierce Ionic Detergent Compatibility Reagent
Assay Ionisk detergentkompatibilitetsreagens
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Produktlinje Pierce
Produkttype Proteinkvantificeringsassay
Specificitet Ikke målspecifik
Til brug med (applikation) Opløsningsbaseret detektion, absorption
Til brug med (udstyr) Spektrofotometer, mikropladelæser
Mængde 5 x 1 g