Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Rengøringsmiddel kompatibelt Bradford Assay Kit
Artikelnummer. 15398086 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
300 reagensglasanalyser
Artikelnummer. Mængde
15398086 300 reagensglasanalyser
1 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 15398086 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 23246
Hold din videnskab i gang med 3 for 2
Brug rabatkode 27970
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Mål hurtigt og pålideligt proteinkoncentrationen af cellelysater eller andre prøver, der indeholder Triton™ X-100 , NP-40 eller andre rengøringsmidler ved hjælp af den Thermo Scientific™ Pierce™ Rengøringsmiddel kompatibelt Bradford Assay Kit.
De Thermo Scientific Pierce Detergent Compatible Bradford Assay Kit er en hurtig og klar til brug modifikation af den velkendte Bradford coomassie farvebindende, kolorimetriske metode til total proteinkvantificering. Proprietære tilsætningsstoffer til Bradford-reagenset gør det kompatibelt med op til 1 % eller mere af detergenter og lysereagenser, som er almindeligt anvendt i biovidenskabelig forskning, inklusive Triton™ X-100 og NP-40.
  • Praktisk - vaskemiddelfri standardkurve
  • Fleksibel - kompatibel med prøver både med og uden vaskemiddel
  • Minimal prøve - kræver kun μ10 L til mikropladeprocedure
  • Kolorimetrisk - mål med et standard spektrofotometer eller pladelæser (595 nm)
  • Nem at bruge - enkelt reagens, ingen arbejdsreagensforberedelse kræves
  • Hurtig - 10 minutters inkubation ved stuetemperatur
  • Bredt område - registrerer proteinkoncentrationer i intervallet 2 til 1500 g/μml
I lighed med Bradford-metoden binder coomassie-farvestof protein i et surt medium, hvilket forårsager et øjeblikkeligt skift i absorptionsmaksimum fra 465 nm til 595 nm med en samtidig farveændring fra grøn til blå. Derudover er analysen færdig på kun 10 minutter.
Proteinanalysen kan udføres i enten reagensglas eller mikropladeformat. Standardarbejdsområdet er 100-1500 g/μmL med op til 1 % vaskemiddel (eller højere i nogle tilfælde). Proteinkoncentrationer estimeres ved reference til absorbanser opnået for en række standardproteinfortyndinger, typisk bovint serumalbumin (BSA), som analyseres sammen med de ukendte prøver. Fordi farveresponsen med coomassie-farvestof er ikke-lineær med stigende proteinkoncentration, skal en standardkurve udfyldes med hver analyse. Standarder kan bruges direkte uden at tilberede dem i det samme vaskemiddel, som findes i testprøverne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Detergentkompatibelt Bradford Assay Reagens, 450 mL, opbevares ved 4 °C
Albumin Standard Ampuller, 10 x 1 mL, opbevares ved stuetemperatur
Assay Bradford Assay
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Produktlinje Pierce
Produkttype Proteinkvantificeringsassay
Specificitet Ikke målspecifik
Til brug med (applikation) Opløsningsbaseret detektion, absorption
Til brug med (udstyr) Spektrofotometer, mikropladelæser
Mængde 300 reagensglasanalyser