Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ 660nm Protein Assay Kit
Artikelnummer. 10404195 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
450 mL
Artikelnummer. Mængde
10404195 450 mL
1 options
Artikelnummer. 10404195 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 22662
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Rød-til-grøn (A660nm), klar til brug, detergent- og reduktionsmiddel-kompatibel assayreagens til måling af total proteinkoncentration vs. proteinstandard.
Thermo Scientific™ Pierce 660nm Protein Assay er en hurtig, klar til brug kolorimetrisk metode til total proteinkvantificering.
Yderligere information og online bestilling
Pierce 660nm Protein Assay er en hurtig, klar-til-brug kolorimetrisk metode til måling af proteinkoncentration. Analysen er mere lineær end coomassie-baserede Bradford-analyser og kompatibel med højere koncentrationer af de fleste detergenter, reduktionsmidler og andre almindeligt anvendte reagenser. Tilbehøret Ionic Detergent Compatibility Reagent (IDCR) giver endnu bredere detergentkompatibilitet, hvilket gør Pierce 660nm Protein Assay til det eneste proteinassay, der er egnet til prøver, der indeholder Laemmli SDS-prøvebuffer med bromphenolblåt.
Selvom Pierce 660nm Protein Assay producerer et højere niveau af protein-til-protein variation (37 %) end andre assays, som f.eks. BCA Protein Assay, det simplere enkeltreagensformat og bredere stofkompatibilitet gør 660nm Assay mere praktisk til mange rutinemæssige applikationer. Pierce 660nm Protein Assay kan udføres i enten et reagensglas eller mikropladeformat.
Analysen er baseret på et proprietært farvestof-metalkompleks, der binder til proteiner i et surt medium. Ved binding bliver det rødlige farvestof-metalkompleks til grønt, hvilket resulterer i et absorbansskift, der kan måles ved bølgelængder nær 660 nm (645 til 670). Farvestoffet interagerer hovedsageligt med basiske rester i proteiner, såsom histidin, arginin og lysin og i mindre grad tyrosin, tryptofan og phenylalanin.
Højdepunkter:
  • Alsidig– arbejder med et større udvalg af rengøringsmidler og reduktionsmidler end andre farvestofbaserede analyser
  • Hurtig– enkelt reagens med en simpel bland-og-læs-protokol; intet fungerende reagens at forberede
  • Nøjagtig– producerer standardkurver, der er mere lineære end med Bradford-analysemetoden
  • Fleksibel– Assay kan udføres i reagensglas eller mikroplader
  • Gem prøver– kræver kun μ10 L til mikroplade μeller 100 L til reagensglasprocedurer
  • Bekvem– opbevaring ved stuetemperatur betyder, at man ikke skal vente på reagensækvilibrering før brug
Inkluderer:
Sættet indeholder Pierce 660nm assay reagens og et sæt af syv forfortyndede albumin protein assay standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: 300 røranalyser eller 3000 mikropladeanalyser
• Pierce 660 nm Protein Assay Reagens, 450 ml
• Albumin Standard Pre-Diluted Set, 7 x 3,5
mL Opbevar assay-reagenset ved stuetemperatur og de forfortyndede BSA-standarder ved 4 °C.
Oversigt Pierce 660nm Protein Assay Kit
Assay Protein Assay Kit
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Produktlinje Pierce
Produkttype Proteinkvantificeringsassay
Specificitet Ikke målspecifik
Tilstrækkelig til 300 røranalyser eller 3000 mikropladeanalyser
Til brug med (applikation) Opløsningsbaseret detektion, absorption
Til brug med (udstyr) Spektrofotometer, mikropladelæser
Mængde 450 mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce 660nm Protein Assay Reagent, 450 mL.
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl alcohol