Beskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce Micro BCA Protein Assay bruger en koncentreret form af BCA Reagenser til nøjagtig måling af fortyndede proteinopløsninger (0,5 til 20 g/μml).
Yderligere information og online bestilling
Højdepunkter:
Følsom– detekterer nøjagtigt ned til μ0,5 g/ml (μ2 g/ml i mikropladeformat)
Høj linearitet– lineært arbejdsområde for BSA er lig med 0,5 til 20 μg/ml
Kolorimetrisk– mål med et standard spektrofotometer eller pladelæser (562nm)
Kompatibel– upåvirket af typiske koncentrationer af de fleste ioniske og ikke-ioniske detergenter
Bekvem– mikroplade- og kuvetteprotokoller, der følger med instruktionerne
Stabil– kit stabilt ved stuetemperatur; forberedt arbejdsreagens stabil i op til 24 timer
Inkluderer:
Tre Micro BCA Reagenser (MA, MB, MC) og 10 ampuller Albumin Standard (2mg/ml)
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelsen opbevares produktet ved stuetemperatur. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur. |
| Oversigt | Gennembore Micro BCA Reagens C (MC) |
| Assay | BCA Assay |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Produktlinje | Micro BCA, Pierce |
| Produkttype | Proteinkvantificeringsassay |
| Specificitet | Ikke målspecifik |
| Tilstrækkelig til | 3200 mikropladeanalyser |
| Til brug med (applikation) | Opløsningsbaseret detektion, absorption |
| Til brug med (udstyr) | Spektrofotometer, mikropladelæser |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Micro BCA Reagent C (MC)
- Advarsel
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P391-Udslip opsamles.
- MIXTURE LIST-Contain: Copper (II) sulfatepentahydrate (1:1:5)