Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Protein Assay Kit - Reduktionsmiddel kompatibel
Artikelnummer. 10750985 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
275 mL
Artikelnummer. Mængde
10750985 275 mL
1 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10750985 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 23250
Hold din videnskab i gang med 3 for 2
Brug rabatkode 27970
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Reduktionsmiddel-kompatibel version af vores populære BCA Reagenssæt til måling af proteinkoncentration i prøver, der indeholder DTT eller BME thiol-reduktanter.
Denne reduktionsmiddel-kompatible (RAC) version af Thermo Scientific™ Pierce BCA Protein Assay giver nøjagtig bestemmelse af proteinkoncentration i prøver, der indeholder dithiothreitol (DTT), 2-mercaptoethanol (BME), TCEP og andre disulfidreducerende midler.
De BCA Protein Assay Kit - Reducing Agent Compatible (BCA-RAC) giver alle fordelene ved den originale BCA Assay plus kompatibilitet med disulfid-reducerende midler ved koncentrationer, der rutinemæssigt anvendes i proteinprøvebuffere. Denne specielle tilpasning af den populære Pierce BCA Proteinanalysemetoden muliggør nøjagtig proteinkoncentrationsmåling for prøver, der indeholder DTT, 2-ME eller TCEP. Tilgængelig i rør- og mikropladeformater, disse reduktionsmiddelkompatible (RAC) BCA Kits udvider den allerede brede reagenskompatibilitet BCA Protein Assay-protokol til at inkludere næsten alle typer komponenter, der almindeligvis er til stede i proteinforskningsprøver.
Højdepunkter:
  • Kompatibel– analyseprøver, der indeholder op til 5mM DTT, 35mM BME eller 10mM TCEP
  • BCA teknologi– kun en lille ændring af standarden BCA Protein Assay-protokol (15-minutters inkubation med kompatibilitetsreagens); ingen udfældningstrin påkrævet
  • Små prøver– kræver kun μ25 L (standardsæt) eller mindre μend 10 L (mikropladesæt) prøve
  • Kolorimetrisk– mål med et standard spektrofotometer eller pladelæser (562nm)
  • Fremragende ensartethed– udviser mindre protein-til-protein variation end farvebindingsmetoder
  • Høj linearitet– lineært arbejdsområde for BSA er lig med 125 til 2000 μg/ml
Inkluderer:
BCA Reagenser A og B, kompatibilitetsreagens, rekonstitutionsbuffer og albuminstandard (2mg/ml); Mikropladesæt inkluderer også assaykompatible 96-brønds mikroplader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: 250 røranalyser med 25μ L prøver
• BCA Reagens A, 250 ml
• BCA Reagens B, 25 ml
• Kompatibilitetsreagens, 10 x 20 mg
• Rekonstitutionsbuffer, 15 ml
• Albumin standard ampuller, 2 mg/ml, 10 x 1 ml
Opbevares ved stuetemperatur
Oversigt Gennembore BCA Rørproteinanalysesæt, reduktionsmiddelkompatibelt (RAC)
Assay BCA Assay
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Produktlinje Pierce
Produkttype Proteinkvantificeringsassay
Specificitet Ikke målspecifik
Tilstrækkelig til 250 røranalyser
Til brug med (applikation) Opløsningsbaseret detektion, absorption
Til brug med (udstyr) Spektrofotometer, mikropladelæser
Mængde 275 mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce BCA Protein Assay Kit - Reducing Agent Compatible
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium carbonate, [2, 2'-Biquinoline]-4,4'-dicarboxylic acid, sodium salt (1:2), Sulfuric acid copp