Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Bradford Plus Protein Assay Reagens
Artikelnummer. 10495315 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
300 mL
Pakningsstørrelse:
300ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10495315 300 mL 300ml
1 options
Artikelnummer. 10495315 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 23238
Basisvarer til proteinbiologi
Brug rabatkode 27946
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Brun-til-lilla (A595nm), klar til brug, hurtigt reduktionsmiddel-kompatibelt assay reagens til måling af total proteinkoncentration vs. proteinstandard.
Thermo Scientific™ Pierce Coomassie Plus Protein Assay er et højtydende Bradford-assay-reagens— en af de hurtigste, enkleste og mest populære proteinkvantificeringsmetoder, der findes.
Pierce Coomassie Plus Assay Reagent er en enkelt, klar til brug løsning til måling af proteinkoncentration. Tilsæt blot reagenset til lige store mængder prøver og standarder, bland, og mål derefter absorptionen ved 595 nm. Prøven koster kun få øre pr. prøve og kan udføres enten i reagensglas eller mikropladeformat. Pierce Coomassie Plus Assay Reagens giver øget linearitet i responsen og kun halvdelen af protein-til-protein variabiliteten sammenlignet med andre kommercielle Bradford-assayformuleringer.
Højdepunkter:
  • Kolorimetrisk – måling med et standard spektrofotometer eller pladelæser (595 nm)
  • Let at bruge – enkelt reagens; ingen arbejdende reagensforberedelse kræves
  • Hurtig – næsten øjeblikkelig farveudvikling; tilføje, mix og læs resultater
  • Broad range – registrerer proteinkoncentration i området 1 til 1500 μg/ml
  • Bedre – forbedret linearitet og respons-ensartethed sammenlignet med traditionelle Bradford-formuleringer
  • Fleksible – mikroplade- og cuvetprotokoller leveres med instruktionerne og kan tilpasses flere målarbejdsområder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C.
Oversigt Pierce Bradford Plus Protein Assay Reagens
Assay Bradford Assay
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Produktlinje Pierce
Produkttype Proteinkvantificeringsassay
Specificitet Ikke målspecifik
Til brug med (applikation) Opløsningsbaseret detektion, absorption
Til brug med (udstyr) Spektrofotometer, mikropladelæser
Mængde 300 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Coomassie PlusTM Protein Assay Reagent
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P305-VED KONTAKT MED ØJNENE:.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: phosphoric acid, methanol