Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Modificeret Lowry Protein Assay Kit
Artikelnummer. 10677904 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
530 mL
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10677904 530 mL 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10677904 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 23240
 Begrænset vare
På lager
Klar-til-lilla (A750nm), 2-komponent, folinphenol- og kobberbaseret reagenssystem til måling af total proteinkoncentration vs. proteinstandard.
Thermo Scientific™ Pierce Modified Lowry Protein Assay er en klassisk, velkarakteriseret kobberbaseret metode til måling af proteinkoncentration.
Yderligere information og online bestilling
Det modificerede Lowry Protein Assay Kit kombinerer en stabiliseret formulering af de oprindelige Lowry-reagenser og det essentielle Folin-Ciocalteu Phenol-reagens i et komplet sæt for nøjagtigt at bestemme proteinkoncentrationen i forskellige prøvetyper. Selvom nyere proteinassay-metoder giver større hastighed og bekvemmelighed, forbliver Lowry-metoden en populær, præcis og nyttig mulighed til mange anvendelser.
Højdepunkter:
  • Populær metode –, der ofte citeres i proteinforskningslitteraturen
  • Kolorimetrisk – måling med et standard spektrofotometer eller pladelæser (750 nm)
  • Stable – bruger et modificeret cupric sulfat-tarrat-reagens, der er stabilt ved stuetemperatur
  • Stort område – udviser god linearitet i området 1 til 1500 μg/ml (testet med BSA-protein)
  • Bekvemme – mikroplade- og cuvetprotokoller følger med instruktionerne
Inkluderer:
Modificeret Lowry Protein Assay Reagens, Folin-Ciocalteu Phenol Reagens (2N) og ampuller af Albumin Standard (2 mg/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: 480 røranalyser eller 2400 mikropladeanalyser
• Modificeret Lowry Protein Assay Reagens, 480 ml
• 2N Folin-Ciocalteu phenolreagens, 50 ml
• Albumin standard ampuller, 2 mg/ml, 10 x 1 ml
Opbevares ved 4 °C.
Assay Lowry Assay
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Produktlinje Pierce
Produkttype Proteinkvantificeringsassay
Specificitet Ikke målspecifik
Tilstrækkelig til 480 røranalyser eller 2400 mikropladeanalyser
Til brug med (applikation) Opløsningsbaseret detektion, absorption
Til brug med (udstyr) Spektrofotometer, mikropladelæser
Mængde 530 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Modified Lowry Protein Assay Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P305-VED KONTAKT MED ØJNENE:.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium carbonate, Sulfuric acid copper (2+) salt (1:1), hydrate(1:5), lithium sulphate, phosphoric a