DNA-ekstraktion og oprensning
Isolering af DNA fra forskellige prøvetyper og den efterfølgende oprensning kræver en række reagenser og forbrugsvarer. Vi tilbyder et omfattende sortiment af kits og kemikalier til plasmid (miniprep, midiprep, maxiprep), PCR og genomisk DNA-oprensning samt gel-ekstraktion og mere.
Nyttige links
Spar nu – eksklusive tilbud
Produktkode 10054394
Produktkode 11941411
Produktkode 11452420
Produktkode 10004064
Produktkode 11551645
Produktkode 11452410
Produktkode 10218134
Produktkode 10591758
Produktkode 30067474
Produktkode 16336542
Fuldfør din ordre – gode tilbud
Produktkode 7161465
Produktkode 11972945
Must Have
Produktkode 4926479
Produktkode 4926452
Produktkode 10202540
Produktkode 10571031
Produktkode 3973089
Produktkode 15341672
Produktkode 4520372
Produktkode 4926484
Ofte stillede spørgsmål
Formålet med DNA-ekstraktion og oprensning er at isolere DNA fra celler eller væv, så det kan anvendes til forskellige downstream-applikationer. Disse applikationer omfatter:
- Genetisk forskning: Undersøgelse af geners struktur, funktion og regulering
- Diagnostik: Identifikation af genetiske sygdomme, infektionssygdomme og andre helbredstilstande
- Retsmedicinsk analyse: Analyse af DNA fra gerningssteder til identifikationsformål
- Bioteknologi: Genteknologi, kloning og produktion af genetisk modificerede organismer (GMO’er)
- Lægemiddeludvikling: Opdagelse og udvikling af nye lægemidler og behandlinger
- Landbrugsvidenskab: Forædling af planter og dyr med ønskede egenskaber
DNA-ekstraktion og oprensning sikrer, at det opnåede DNA er fri for kontaminanter såsom proteiner, lipider og andre cellulære komponenter, der kan forstyrre disse applikationer.
For at rense DNA efter ekstraktion anvendes almindelige metoder, herunder:
- Fenol-kloroform-ekstraktion: Fjerner proteiner ved hjælp af fenol og kloroform, efterfulgt af ethanol-udfældning
- Ethanol-udfældning: DNA udfældes med ethanol og natriumacetat og vaskes derefter med 70 % ethanol
- Silikakolonne-baserede metoder: DNA binder til silikakolonner, kontaminanter vaskes væk, og DNA eluere
- Magnetkugle-baserede metoder: DNA binder til magnetiske kugler, kontaminanter vaskes væk, og DNA eluere
- Cesiumklorid-densitetsgradient-centrifugering: Anvender ultracentrifugering til at adskille DNA baseret på densitet
Hver metode vælges baseret på krav til renhed og tilgængelige ressourcer.
Filtrering er vigtig ved DNA-ekstraktion af flere grunde:
- Fjernelse af partikler: Hjælper med at eliminere partikulært materiale såsom cellefragmenter og uopløste stoffer, der kan forstyrre efterfølgende trin i ekstraktionsprocessen
- Forbedring af renhed: Ved at fjerne kontaminanter sikrer filtrering, at det ekstraherede DNA er renere og mere egnet til downstream-applikationer såsom PCR, sekventering og kloning
- Forebyggelse af udstyrsskader: Filtrering beskytter laboratorieudstyr (f.eks. centrifuger, pipetter) mod tilstopning og potentiel skade forårsaget af partikler
- Øget nøjagtighed: Renere prøver fører til mere nøjagtige og pålidelige resultater i genetisk analyse og andre applikationer
Samlet set er filtrering et afgørende trin for at sikre kvaliteten og integriteten af det ekstraherede DNA.