Få mere at vide
Cytiva GFX™ PCR DNA og gelbåndoprensningskit
Artikelnummer. 10218134 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
100 forberedelser
250 forberedelser
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
250 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10218134 250 forberedelser 250 reaktioner
10536295 100 forberedelser 100 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10218134 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28903471
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4800.00 DKK
    4492.00 DKK / 250 reaktioner
    Spare 308.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
GFX columns; Collection tubes; Color-coded bottles of capture buffer; Wash buffer; two elution buffers: Tris-HCl and sterile water
Rens og koncentrer PCR-produkter eller DNA-fragmenter i størrelse fra 50 bp til 10 kb. Cytiva Life Sciences™ illustra™ GFX™ PCR DNA og Gel Band Purification Kit kan bruges til at rense DNA fra reaktionsvolumener op til μ100 L eller agarosegelskiver på op til 900 mg.
Typiske genvindinger spænder fra 60 til 80 % for DNA-fragmenter fra agarosegel til så højt som 95 % for PCR-produkter fra opløsning.
  • Hurtig og letanvendelig rensemetode med mindre end 10 minutters praktisk tid
  • Fleksibel 10 til μ50 L elueringsvolumen til forskellige DNA-koncentrationsbehov
  • Forbedret søjledesign med øget maksimal volumenholding på op til μ800 L væskevolumen (950 μL uden låg)
  • DNA af enestående renhed (til 99,5%) er klar til direkte brug i sekventering, PCR, mærkning, restriktionsenzymfordøjelse og kloning
  • Visuel farveindikator tilføjet til indfangningsbufferen for at sikre optimal pH for maksimal DNA-binding og genvinding
  • Kit kombinerer en alsidig kaotropisk buffer med en glasfibermatrix understøttet i en spin-søjle til oprensning af DNA fra både opløsning og agarosegel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Designet til hurtig oprensning og koncentration af PCR-produkter eller DNA-fragmenter i størrelser fra 50 bp til 10 kb. Dette kit kan bruges til at rense DNA fra reaktionsvolumener op til 100μ l eller agarosegel skiver op til 900 mg.
Format Sæt
Isoleringsteknologi Spinsøjle af silica
Prøvetype Agarose Gel Skiver, DNA-løsninger, Enzym reaktioner, PCR-blandinger
Formulering Tris HCl og sterilt vand
Til brug med (applikation) Isolering og koncentration af DNA-fragmenter (50bp til 10kb) fra PCR-blandinger, DNA-holdige agarosegelbånd, enzymbaserede DNA-modifikationer og restriktionsfordøjelser
Inkluderer GFX™ kolonner, opsamlingsrør, farvekodede flasker med opsamlingsbuffer, vaskebuffer, to elueringsbuffere
Antal reaktioner 250 forberedelser
Produkttype illustra GFX PCR DNA og gelbåndoprensningskit
Prøvevolumen 50 bp-10 kb
Udbytte PCR 10μ l elueringsvolumen-65%, PCR 50μ l elueringsvolumen-82%, 300 mg agarose 10μ l elueringsvolumen - 57 %, 300 mg agarose 50μ l elueringsvolumen - 91 %
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • illustra GFX PCR DNA and Gel Band Purification Kit, 250 purifications'
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: thiocyanic acid salts
  • UNKNOWN ACUTE-5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.