Få mere at vide
MP Biomedicals™ Lyseringsmatrix E, 2 mL rør
Artikelnummer. 11452420 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 x 2 ml rør
50 x 2 ml rør
500 x 2 ml rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Pakke med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11452420 50 x 2 ml rør Pakke med 50
11462420 100 x 2 ml rør Pakke med 100
11472420 500 x 2 ml rør Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452420 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 116914050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1910.00 DKK
    1817.94 DKK / Pakke med 50
    Spare 92.06 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Lysing Matrix E indeholder 1,4 mm keramiske kugler, 0,1 mm silicakugler og en 4 mm glasperle. Bruges til at male jord og andre miljømæssige prøver.
Lysing Matrix E, 2 mL rør kan bruges sammen med FastPrep instrumenter eller lignende perlepisker. De er effektive til at lysere jord- og miljøprøver såvel som blandede prøver såsom mikrobeinficeret væv. De kan også bruges til RNA-ekstraktion fra tumorer og andet vanskeligt væv.
  • Rørstørrelse: 2 ml
  • Prøvetyper : Jord, sediment, spildevand, fæces, slam, kompost, rhizosfære, tumorer
  • Matrixsammensætning : Lysing Matrix E indeholder 1,4 mm keramiske kugler, 0,1 mm silicakugler og en 4 mm glasperle
Tekniske data
Perletype 1,4 mm keramiske kugler, 0,1 mm silicakugler, en 4 mm glasperle
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Format Rør
Prøvetype Jord, Miljø, Afføring
DNase Dnase-fri
Til brug med (udstyr) FastPrep instrumenter eller andre perlepiskere
Til brug med (applikation) Nukleinsyreisolering og -rensning, Homogenisering
Matrix Lyseringsmatrix E
Produkttype Lysing-matrix
Mængde 50 x 2 ml rør
RNase Rnase-fri
Prøvevolumen Op til 500 mg pr. præp
Vis mere Vis mindre
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.