Få mere at vide
Cytiva Ready-To-Go™ GenomiPhi V3 DNA-amplifikationskit
Artikelnummer. p-4520372 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
24
96
480
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
12957160 24 Hver
12967160 96 Hver
12977160 480 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12957160 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 25660124
Meget effektiv og repræsentativ hel-genom-amplifikation med 40 til 60 μg udbytte fra nanogram-mængder af DNA-prøve. Cytiva Lifescience™ illustra™ Ready-To-Go™ GenomiPhi V3 DNA Amplification Kit er en del af Phi29 DNA-polymerase-familien af produkter.
p>
  • Repræsentativ amplifikation af hele genomet.
  • Præformulerede, prædispenserede, enkeltdosis, frysetørrede kager til hurtig reaktionsopsætning og større reproducerbarhed.
  • Hurtig og enkel automationsvenlig protokol; ingen termocykler påkrævet.
  • Forsendelse og opbevaring ved stuetemperatur giver nem adgang og reduceret CO2-fodaftryk.
  • Giver højkvalitets-DNA (f.eks. til high-throughput genotyping og DNA-arkivering).
  • Reaktionsblandingen leveres som foruddispenserede, enkeltdosis, frysetørrede kager i enten strimler med 8 rør eller plader med 96 brønde.
  • Amplifikation er meget ensartet over hele genomet, så locus-repræsentationen forbliver ekstremt tæt på den originale DNA-prøve.
  • Amplifikation udføres med meget høj kvalitet på grund af Phi29 DNA-polymerase korrekturlæsningsaktivitet.
  • Den gennemsnitlige produktlængde er over 10kb.
  • Proceduren er hurtig, enkel og kræver ikke en termocykler.
  • Et typisk DNA-udbytte på 12 til μ20 g DNA kan opnås på mindre end to timer fra kun 10 ng genomisk DNA-input.
  • Udgangsmaterialet til GenomiPhi reaktioner kan være oprenset DNA fra et hvilket som helst kommercielt kit eller hjemmebrygningsmetode, eller et ikke-oprenset cellelysat kan anvendes.
  • Protokoller til amplifikation af DNA fra blodlysater og tørrede blodpletter er inkluderet i manualen.
  • GenomiPhi amplificeret DNA er velegnet til forskellige anvendelser såsom genotypebestemmelse (SNP, STR, array CGH), kloning, sekventering og DNA-arkivering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar sættet ved omgivelsestemperatur. Når det er åbnet, skal du lukke posen med Ready-To-Go helt igen GenomiPhi V3 DNA-amplifikationskit kager. For at sikre maksimal holdbarhed og optimal ydeevne anbefales opbevaring i ekssikkator
Oversigt illustra Klar til at gå GenomiPhi V3 DNA Amplification Kit tilbyder højeffektiv og repræsentativ hel-genom-amplifikation med 12 til 20μ g udbytte fra nanogram mængder af DNA-prøve.
Format Sæt
Til brug med (applikation) Genomisk DNA-amplifikation
Antal reaktioner 24
Produkttype illustra Klar til at gå GenomiPhi V3 DNA-amplifikationskit 24 reaktioner
Størrelse > 10 kb
Test tid 1.5-2 h