Få mere at vide
Thermo Scientific™ MagJET Separationsstativ, 96-brønds plade
Artikelnummer. 15341672 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15341672 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15341672 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. MR03
 Begrænset vare
På lager
De MagJET separationsstativ tillader hurtige og effektive procedurer til magnetisk perlebaseret nukleinsyreisolering og affinitetsoprensningsarbejdsgange.
Thermo Scientific MagJET Separation Rack er en magnetisk separationsenhed beregnet til magnetiske perlemanipulationsprocedurer med lav gennemstrømning, såsom magnetisk perlebaseret nukleinsyreisolering. De MagJET Separationsstativ indeholder en højtydende permanent neodymmagnet indlejret i en plastikseparationsenhedsramme. I kombination med MagJET Magnetiske perler MagJET Separationsstativ tillader hurtige og effektive magnetiske perlebaserede adskillelsesprocedurer.
Højdepunkter
• Indeholder en kraftig permanent neodymmagnet til øjeblikkelig perleopsamling fra løsningen
• Specielt designet til robust ydeevne med forskellige prøvevolumener
• Stabil og tæt magnetisk perleindfangning på mikrocentrifugerørsvæg
• Meget effektiv nukleinsyreoprensning i kombination med Thermo Scientific MagJET magnetisk-perle-baserede sæt
Anvendelser Affinitetsrensning ved
•hjælp af magnetiske partikler.
Inkluderer
• MagJET Separationsstativ enhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt MagJET Separationsstativ, 1 x 96-brønds plade
Format 96-brønds plade
Til brug med (udstyr) Magnetstativ
Produktlinje MagJET
Produkttype MagJET Adskillelsesstativ
Mængde 1 stk.