Beskrivelse
Lysing Matrix B rør indeholder 0,1 mm silica kugler og bruges sammen med FastPrep instrumenter eller lignende perlepiskere til at lysere bakterier, svampevæv og sporer.
- Rørstørrelse: 2 ml
- Prøvetyper: Gram positive og negative bakterier, svampevæv, sporer
- Perlemateriale: 0,1 mm silicakugler
Tekniske data
Tekniske data
| Perletype | Silica kugler |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Format | Rør |
| Prøvetype | Bakterier, Svampe, Jord, Dyrevæv |
| DNase | Dnase-fri |
| Til brug med (udstyr) | FastPrep instrumenter eller andre perlepiskere |
| Til brug med (applikation) | Nukleinsyreisolering og -rensning, Homogenisering |
| Matrix | Lyseringsmatrix B |
| Produkttype | Lysing-matrix |
| Mængde | 50 x 2 ml rør |
| Vis mere |
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.