Få mere at vide
Thermo Scientific™ KingFisher™ Duo-Ready DNA Ultra2 .0 Forfyldte plader
Artikelnummer. 16336542 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
96 Forberedelser
Artikelnummer. Antal reaktioner
16336542 96 Forberedelser
1 options
Artikelnummer. 16336542 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A36584
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Automatiseringsklare plader fyldt med MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0-reagenser, der er passende konfigureret til KingFisher Duo og KingFisher Duo Prime oprensningssystemer.
  • KingFisher Duo-Ready DNA Ultra 2.0 præfyldte plader muliggør isolering af genomisk DNA fra 50 til 400μ L af flere prøvetyper såsom fuldblod, spyt, buffy coat, bukkale podninger og mere
  • Det oprensede gDNA er ideelt til en række downstream molekylærbiologiske anvendelser
  • Nøglefunktioner ved KingFisher Duo-Ready DNA Ultra 2.0 præfyldte plader:
    • Maksimer bekvemmeligheden med MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 isoleringskemi forudfyldt i KingFisher SBS mikrotiterplader
    • Forøg brugervenligheden og —bearbejd 12 prøver på instrumentet på 45 minutter uden besværet med reagensopsætning
    • Designet til at reducere brugerfejl
    • Hjælper med at reducere hands-on tid
    • Formateret specifikt til KingFisher Duo-instrumenter
  • Alle fordelene ved MagMAX prøveforberedende kemi i automatiseringsklar pladeformat
  • Maksimer brugervenlighed og selvtillid med færdigfyldte plader og tilbehørsplastik, der er konfigureret specifikt til KingFisher Duo Prime-instrumentet
  • Eliminer behovet for at alikvotere magnetiske perler, lyseringsopløsninger og vaskeopløsninger. Træk blot folieforseglingen af den forfyldte KingFisher Duo-Ready DNA Ultra 2.0-plade; tilføje forstærker, 50-400μ L af din prøve og proteinase K; og læg pladen i KingFisher Duo Prime-instrumentet
  • Eliminer behovet for pipettering af reagenser, søgning efter plastik eller risiko for forveksling af reagenser i din DNA-isoleringsarbejdsgang
  • Hvad får du:
    • Otte folieforseglede KingFisher Duo-Ready DNA Ultra 2.0 præfyldte plader tilstrækkeligt til at behandle 12 prøver i hver instrumentkørsel (95 prøver i alt)
    • Otte komplette sæt tilbehørsplastik (KingFisher 12-spids kam, elueringsstrimler og hætter)
    • Proteinase K-opløsning, enhancer-opløsning og elueringsopløsning tilstrækkelig til 96 prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Til brug med (udstyr) KingFisher Duo og KingFisher Duo Prime rensesystemer
Til brug med (applikation) DNA-ekstraktion
Antal reaktioner 96 Forberedelser