Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ TAE-buffer, 10X
Description
- UltraPure 10X TAE Buffer er sterilfiltreret opløsning af 400 mM Tris-acetat og 10 mM EDTA
- TAE-buffer er mest almindeligt anvendt buffer til agarose-DNA-elektroforese
- Leveres i 1 L plastikflasker/4 L/10 L stabelbare Cubitainer™ Boks
- 1X TAE-bufferopløsning indeholder 40 mM Tris-acetat og 1 mM EDTA ved pH 8,3
- Ydeevne- og kvalitetstest: Ingen DNase-aktivitet detekteret. Bæredygtig emballage
Agarosegelelektroforese, DNA& RNA oprensning& Analyse, nukleinsyregelelektroforese& Blotting
Order Info
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Specifications
Specifications
| Buffer | Løbende buffer |
| Koncentration | 10 X |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Format | Flaske |
| Gel kompatibilitet | Agarose Geler |
| Til brug med (applikation) | Nukleinsyregelelektroforese, blotting |
| Produktlinje | UltraPure |
| Produkttype | TAE buffer |
| Mængde | 1 l |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |