Få mere at vide
Cytiva TempliPhi™ 100/500 Amplification Kit
Artikelnummer. p-3973089 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
100
500
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10794562 100 1 sæt
10281390 500 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10794562 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 25640010
Indeholder
Sample buffer, Reaction buffer, Enzyme mix, and Positive control pUC19 DNA (2ng/μL)
Brug amplificeret DNA direkte til cyklussekventering uden oprensning. Cytiva illustra TempliPhi DNA-amplifikationssæt forbereder effektivt DNA-sekventeringsskabeloner fra cirkulært DNA.
  • Generer mikrogram-mængder af template-DNA fra picogram-mængder af udgangsmateriale
  • Fuldførte reaktioner indeholder ensartede mængder af DNA uanset inputmængde, hvilket muliggør brug direkte i sekventeringsreaktioner uden kvantificering
  • Amplificere DNA fra bakterie- eller M13 flydende kulturer, kolonier, plaques, glycerol-stamopløsninger eller oprenset cirkulært (plasmid eller M13) DNA uden behov for oprensning
  • Simpel protokol reducerer tid, arbejdskraft og forbrugsstoffer, der er nødvendige til skabelonforberedelse, og arbejdsgangen muliggør nem automatisering
  • Indeholder separate, ublandede komponenter for øget stabilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Produktet kan opbevares i 2 måneder eller mindre ved -20 °C. Ved opbevaring i mere end 2 måneder skal de opbevares °ved -70 CThaw komponenter på is og holdes ved 0–4 °C under håndtering. Opvarm IKKE over °4 C før amplifikation
Oversigt illustra TempliPhi DNA-amplifikationssæt forbereder effektivt DNA-sekventeringsskabeloner fra cirkulært DNA.
Format Sæt
Til brug med (applikation) Sekvenseringsskabelonamplifikationssæt og reagenser
Inkluderer 0,5 ml prøvebuffer, 0,5 ml reaktionsbuffer, 20 μl enzymblanding og 50 l μpositiv kontrol pUC19 DNA
Antal reaktioner 100
Produkttype illustra TempliPhi 100 Amplifikationssæt
Test tid 4-18 timer afhængig af udgangsmateriale