Description
Includes
Complete step-by-step protocol identifying the fixed volumes needed for equilibration, washing, and sample elution
- Engangssøjler færdigpakket med Sephadex™ G-25 DNA Grade Gel kræver kun tyngdekraften for at køre
- Fås i tre størrelser afhængigt af prøvevolumen: 0,5 ml (NAP-5), 1 ml (NAP-10) eller 2,5 ml (NAP-25)
- Nyttig til rensning i lille skala, afsaltning og bufferudveksling
Order Info
Sephadex G-25 DNA grade gel kommer i en søjlebuffer bestående af destilleret vand med 0,15 % Kathon™ CG/ICP Biocid.
Specifications
Specifications
| Format | Kolonne |
| Til brug med (applikation) | Hurtig og effektiv oprensning af DNA og oligonukleotider |
| Inkluderer | Komplet trin-for-trin protokol, der identificerer de faste volumener, der er nødvendige for ækvilibrering, vask og prøveeluering |
| Produkttype | NAP-25 |
| Mængde | 20 Pakke |
Safety and Handling
Product Identifier
- illustra NAP 25 columns
- Advarsel
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: reaction mass of:5-chloro2-methyl-4-isothiazolin-3-one[EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-