Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Plasmid Maxiprep Kit
Artikelnummer. p-4926484
Skift visning
Mængde:
10 forberedelser
25 forberedelser
Pakningsstørrelse:
10 forberedelser
25 forberedelser
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10257072 10 forberedelser 10 forberedelser
12809702 10 forberedelser Hver
10464402 25 forberedelser 25 forberedelser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10257072 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K210006
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
De PureLink HiPure Plasmid Maxiprep Kit er designet til at isolere transfektionskvalitet plasmid DNA fra E. coli .
De PureLink HiPure Plasmid Maxiprep Kit er designet til at isolere transfektionskvalitet plasmid DNA fra E. coli . Maxiprep Kit-protokollen vil typisk give 500 850–μ g plasmid-DNA fra 100 200 –mL bakteriekultur, med en renhed, der kan sammenlignes med den, der opnås ved to gennemløb gennem cæsiumchloridgradienter.
  • Arbejds- og tidsbesparelse - intet behov for ekstra trin for at fjerne endotoksin og andre forurenende stoffer
  • Produkt med høj renhed, lavt endotoksin - rent nok til pattedyrcelletransfektion
  • Alsidighed —renser enhver type og størrelse af plasmid-DNA, inklusive BAC , bacmids og ssM13 DNA'er
Anionbytningskromatografi til plasmidoprensning
  • PureLink HiPure Plasmid DNA Purification Kits bruger patenteret anionbytterharpiks til at oprense plasmid DNA til et niveau svarende til to passager gennem CsCl gradienter
  • Harpiks kombinerer fremragende kapacitet med en hurtig strømningshastighed, høj opløsning, højt udbytte og effektiv endotoksinfjernelse
  • Plasmidpræparater kan typisk afsluttes på mindre end 2 timer
Forureningsfrit DNA
  • I modsætning til cæsiumchlorid-gradientprotokoller, PureLink HiPure Plasmid Purification Systems bruger ikke besværlige opløsningsmidler til at arbejde med og til at bortskaffe
  • Typisk fremstilles plasmid-DNA under anvendelse af PureLink HiPure Plasmid Midiprep Kit vil have et A 260 /A 280 -forhold på> 1.80, hvilket indikerer, at DNA'et er rimeligt fri for proteiner, der kan interferere med downstream-applikationer
  • Endotoksinniveauer ligger typisk inden for –0,1 1 EU/μ g, hvilket gør dette plasmid-DNA ideelt til pattedyrcelletransfektion
  • Oprensningstiden er to timer
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •100 ml resuspensionsbuffer (R3)
• 550μ L RNase A
• 100 ml lysebuffer (L7)
• 100 mL udfældningsbuffer (N3)
• 300 ml ækvilibreringsbuffer (EQ1)
• 2x 300 ml vaskebuffer (W8)
• 200 ml elueringsbuffer (E4)
• 30 ml TE-buffer
• 10 HiPure-søjler
• 3 Søjleholdere Opbevar
alle komponenter ved stuetemperatur.
Format Kolonne
Isoleringsteknologi Anionbytterharpiks
Skala Maxi
Prøvetype Bakteriekultur
Elueringsvolumen 15 mL
Endelig produkttype BAC DNA, plasmid DNA
Til brug med (applikation) Næste generations sekventering, transfektion, kloning, sekventering, transformation, nukleinsyremærkning, PCR, in vitro transkription
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Antal reaktioner 10 forberedelser
Plasmid <40kb, lav kopi plasmid, høj kopi plasmid, BAC
Forberedelsesskala >200μ g (storskala) plasmid-DNA
Produktlinje PureLink
Produkttype Plasmid MaxiPrep Kit
Mængde 10 forberedelser
Renhed Transfektionsgrad
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål BAC DNA, plasmid DNA
Systemtype PureLink™
Test tid 2 hr.
Udbytte 1000μ g
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • PureLink HiPure Plasmid Maxiprep Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid