Få mere at vide
Implen™ Nanofotometer™ N60 Micro-Volume UV-VIS-spektrofotometer
Artikelnummer. p-7161465 Shop alle Implen produkter
Skift visning
Model-:
N60-Mobil
N60-Touch
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
15442203 N60-Touch Hver
15715815 N60-Mobil Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15442203 Leverandør Implen™ Leverandørnr. N60Touch
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Implen NanoPhotometer™ N60 UV/Vis-spektrofotometer til NanoVolume-applikationer. Kvantificer DNA, RNA, proteiner og scan andre prøver inden for få sekunder.
Implen NanoPhotometer™ N60 UV/VIS-spektrofotometer er det rigtige instrument, når det kommer til kvantificering af nukleinsyrer, proteiner eller cellekulturer, da det tilbyder fuld scanningsdata fra 200 - 900 nm på kun 0,3 - 2μ l af prøven. Det selvstændige design med en integreret berøringsskærm og et lille fodaftryk gør den ideel til brug i laboratoriet.
Forstyrrende overfladespænding og fordampningseffekter elimineres på grund af komprimeringen af prøven. Der er ikke behov for en rekalibrering i hele levetiden. Valgfri CFR21-software tilgængelig til 21 CFR Part 11-overholdelse til GxP-miljø.
  • Detektionsområde dsDNA 1 ng/μ l – 16.500 ng/μ l
  • Detektionsområde BSA 0,03 mg/ml - 478 mg/ml
  • Minimum prøvestørrelse 0,3μ l
  • Scanningsområde 200 - 900 nm
  • Integreret vortex til reagensglas op til 2,0 ml
  • Mål tid for fuldt scanningsområde: 2,5 - 4,0 sekunder
  • Forprogrammerede applikationer til (mærkede) nukleinsyrer (DNA, RNA, oligoer), (mærkede) proteiner, proteinassays (Bradford, BCA, Lowry), kinetik, OD600 og manuelle metoder
  • Auto Sample-funktionen starter automatisk, når prøvearmen er lukket
  • Rekalibreringsfri på grund af True Path-teknologi™
  • Uafhængig af prøvens overfladespænding på grund af prøvekomprimeringsteknologi™
  • Sample Control ™ og Blank Control ™ til analyse af prøvekvalitet og identifikation af kontaminanter
  • Kontrolmuligheder: Ombord med indbygget 7 tommer. Berøringsskærm, computer og tablet
  • I& Udgangsporte 2x USB A, USB B, HDMI, Ethernet, Wi-Fi
  • 21 CFR part 11-kompatibel software (valgfrit)
  • Indbygget filserver
  • LIMS-integration gennem REST API
  • Fremstillet i Tyskland
Tekniske data
Absorbans nøjagtighed < 1,75 % ved 0,7 A ved 280 nm af aflæsningen
Absorbansområde 0,02 til 330 A
Forbindelser 2x USB A, USB B, HDMI, Ethernet, WiFi
Detektor type 3648-element CCD-array
Vise 7 tommer Handskekompatibel berøringsskærm, 1024 x 600 pixels
Dimensioner (L x B x H) 20 x 20 x 12 cm
Sprog Dansk, fransk, tysk, Spansk, Portugisisk, Russisk, Kinesisk, Japansk
Lyskilde Xenon-blitz
Spektral båndbredde <1.8 nm
Spænding 90/250 V
Bølgelængdeområde 200 til 900 nm
Til brug med (applikation) Nukleinsyrer, protein UV, proteinanalyser, kinetik, OD600, bølgelængde, Wavescan, standardkurve, absorptionsforhold, koncentration, brugerdefineret
Inkluderer Stroslash;mforsyning, USB-kabel, stoslash;vdæksel, software& Manuel
Måleområde 1 til 16.500 ng/μ l
Måletid 2,5 til 4,0 sek
Model- N60-Touch
Antal prøver 1
Stilængde 0,67 og 0,07 mm
Processor Linux baseret NPOS
Prøvevolumen (metrisk) 0,3 til 2μ l
Stray Light < 0,5 % ved 240 nm ved anvendelse af NaI
Systemkrav Windows 7, 8, 10 (32& 64 bit); OS X, iOS; Android OS
Bølgelængde nøjagtighed ± 0,75 nm
Vægt (metrisk) 4.5 kg
Vis mere Vis mindre
Kun til forskningsbrug