Få mere at vide
Thermo Scientific™ Silica Bead DNA Gel Extraction Kit
Artikelnummer. 10202540 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10202540 100 forberedelser Hver
1 options
Artikelnummer. 10202540 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K0513
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Udfør silicaperle-baseret DNA-ekstraktion fra agarosegeler og reaktionsblandinger med dette kit, som er fleksibelt til at skalere op eller ned både reaktions- og elueringsvolumener.
Silica Bead DNA Gel Extraction Kit er et enkelt og effektivt system til DNA-ekstraktion fra agarosegeler og reaktionsblandinger. Sættet anvender den modificerede protokol fra Vogelstein og Gillespie, der anvender solubilisering af agarosegelen og selektiv adsorption af nukleinsyrer på specielt fremstillede silicapartikler ved høj saltkoncentration. Silicapartikler bundet med DNA vaskes for at fjerne kontaminanter, og rent DNA elueres med TE-buffer eller vand.
Denne metode kræver få manipulationer og er både hurtigere og nemmere at udføre end andre organisk-baserede ekstraktionsmetoder. Sammenlignet med kolonnebaserede gel-ekstraktionssæt tilbyder DNA Gel Extraction Kit fleksibilitet til at skalere reaktions- og elueringsvolumener op eller ned. Det oprensede DNA er velegnet til alle almindelige molekylærbiologiske procedurer, herunder restriktionsfordøjelse, kloning, sekventering osv.
Højdepunkter
  • Fleksibel —let at skalere op eller ned for både reaktions- og elueringsvolumener
  • Effektiv —mere end 80 % DNA-gendannelse
  • Hurtig —rensning tager kun 15 til 20 minutter
  • Effektiv —velegnet til DNA-fragmenter så korte som 100 bp
  • Safe —involverer ikke phenolekstraktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Sæt
Prøvetype DNA, Gel prøver
Til brug med (applikation) Kvantitativ realtids-PCR (qPCR), kloning, Southern blotting, nukleinsyremærkning, sekventering
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Produkttype Silica Bead DNA Gel Extraction Kit
Mængde 100 forberedelser
Mål DNA fra enzymatiske reaktioner (f.eks. PCR)
Test tid 15 til 20 min.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silica Bead DNA Gel Extraction Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid