Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1A Mini Gel Electrophoresis Systems
Artikelnummer. 11972945
Skift visning
Inkluderer:
EasyCast
EasyCast med bufferudvekslingsporte
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
11972945 EasyCast med bufferudvekslingsporte Hver
11962945 EasyCast Hver
11590325 EasyCast med bufferudvekslingsporte Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11972945 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. B1ABP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3410.00 DKK
    3342.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 67.49 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Støb og kør en gel i bufferkammeret og opnå flade, jævne båndmønstre på en ensartet basis med disse B1A Mini Gel Elektroforese-systemer.
Støb og kør en gel i bufferkammeret og opnå flade, jævne båndmønstre på en ensartet basis med Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1A Mini Gel Elektroforese Systemer. Den ideelle størrelse for hvert laboratorium, dette system bestemmer molekylvægtsintervaller af PCR-fragmenter eller større DNA-molekyler.
Funktioner:
  • To kamåbninger på gelbakken dobbelt prøvekapacitet ved at fordoble antallet af prøvebrønde.
  • UVT gelbakker er silkescreenet med en fluorescerende lineal for nem måling af bånd.
  • Lækagesikker støbning gør det muligt at støbe en gel og køre i samme kammer uden tape eller yderligere dele påkrævet
  • Kør fra fem til 24 prøver på 15 minutter.
Bestillingsoplysninger:
Fås med valgfri bufferudvekslingsporte (B1A-BP) til brug med en ekstern recirkulationspumpe.
Inkluderer:
  • Hovedbufferkammer
  • Thermo Scientific™ SuperSafe™ låg med påsatte strømforsyningsledninger
  • Thermo Scientific™ EasyCast UVT gelbakke med pakning
  • To kraftige dobbeltsidede kamme i et stykke: 6& 10 brønde, 1,0/1,5 mm tyk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-mærke
Gel størrelse Mini
Produktlinje Owl
Type Mini Gel Elektroforese System
Inkluderer EasyCast med bufferudvekslingsporte
Prøvestørrelse 5 til 24
Volumen (metrisk) buffer 400 mL
Dimensioner (L x B x H) 6,31 x 4,13 x 3,75 tommer. (16 x 10,5 x 9,5 cm)
Længde (engelsk) 6,31 tommer.
Længde (metrisk) 16 cm
Længde (metrisk) Gel 8 cm
Bredde (engelsk) 4,13 tommer.
Bredde (metrisk) 10.5 cm
Bredde (metrisk) Gel 7 cm
Højde (engelsk) 3.75 in.
Højde (metrisk) 9.5 cm