Få mere at vide
MP BIOMEDICALS MagBeads FastDNA Sæt klar til brug til MPure-32 96 Forberedelser
Artikelnummer. 30067474 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Antal prøver:
96 forberedelser
Artikelnummer. Antal prøver
30067474 96 forberedelser
1 options
Artikelnummer. 30067474 Leverandør MP BIOMEDICALS Leverandørnr. 117033600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11625.00 DKK
    11072.18 DKK / 96 forberedelser
    Spare 552.82 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
MagBeads FastDNA™ Sættet er beregnet til hurtig ekstraktion af DNA fra væv, celler, blod, spyt, podninger, blodpletter, sæd og andre kliniske prøver ved hjælp af MPure-32™ et NAP-system.
MagBeads FastDNA™ Kit er baseret på oprensningsmetoden for højbindende magnetiske partikler.
  • Prøven lyseres og fordøjes.
  • DNA frigives til lysatet.
  • Efter tilsætning af magnetiske partikler og bindingsopløsning vil DNA blive adsorberet på overfladen af magnetiske partikler, og urenheder såsom proteiner vil blive fjernet uden adsorption.
  • De adsorberede partikler blev vasket med vaskebuffer for at fjerne proteinerne og urenhederne, vasket med ethanol for at fjerne salte, og til sidst blev DNA'et elueret med elueringsbuffer.
Tekniske data
Format Sæt
Isoleringsteknologi Magnetisk perle
Prøvetype Væv, Celler, Blod, Spyt, Vatpinde, Sæd, Andre kliniske prøver
Til brug med (applikation) DNA-ekstraktion
Antal prøver 96 forberedelser
Produkttype DNA kit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (MPure-32) MagBeads FastDNA Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Dodecyl Sulphate, n-Hexadecane, Proteinase K, maleicacid, Ethanol, Guanidine Hydrochloride