Klude til kontrollerede miljøer
Oplev enestående renlighed i renrum og sterile miljøer med vores højabsorberende rengøringsprodukter. Da de er designet til at minimere partikelafgivelse, er de perfekte til generel rengøring og spildkontrol. Vores omfattende produktsortiment omfatter klude, svampe og vanter, som fås til såvel engangs- som flergangsbrug. Opgrader dit rengøringsprogram med vores pålidelige løsninger i dag.
Nyttige links
Spar nu - Eksklusive tilbud
Produktkode 3079413
Produktkode 11797968
Produktkode 15144589
Produktkode 12685606
Produktkode 16439565
Produktkode 3350271
Produktkode 2436381
Produktkode 3138813
Produktkode 7162365
Produktkode 15647036
Produktkode 8993004
Produktkode 15258308
Fuldfør din ordre - Gode tilbud
Must-have
Produktkode 17126474
Produktkode 13127356
Produktkode 2440244
Produktkode 3138766
Produktkode 3138817
Produktkode 12813532
Produktkode 2430523
FAQ
Et renrum opretholder lave niveauer af luftbårne partikler, mens et kontrolleret miljø styrer faktorer som temperatur, fugtighed og belysning uden specifikke partikelstandarder. Renrumsklude anvendes i industrier, der kræver streng kontamineringskontrol, såsom farmaceutisk industri, bioteknologi og halvledere, og gennemgår strenge tests for partikeldannelse, ekstraherbare stoffer og fibre. Klude til kontrollerede miljøer er velegnede til mindre strenge miljøer, hvor et vist niveau af kontamineringskontrol stadig er nødvendigt, såsom i laboratorier, fremstilling af medicinsk udstyr eller elektronikmontering.
Desinfektionsklude betragtes generelt ikke som miljøvenlige af flere grunde. De er fremstillet af ikke-bionedbrydelige materialer, herunder syntetiske fibre som polyester eller polypropylen, som ikke nedbrydes let i miljøet. De anvendte desinfektionsmidler kan indeholde kemikalier, der kan være skadelige for vandlevende organismer og økosystemer, hvis de ikke bortskaffes korrekt. Desinfektionsklude er også typisk engangsprodukter, hvilket bidrager til øget affald. Der findes dog nogle mere miljøvenlige muligheder, såsom klude fremstillet af bionedbrydelige materialer og dem, der anvender miljøvenlige desinfektionsmidler. Det er vigtigt at kontrollere produktmærkninger og vælge disse alternativer, når det er muligt.
Miljøvenlige klude minimerer miljøpåvirkningen ved at have:
- Bionedbrydelige materialer: Fremstillet af naturlige fibre som bambus, bomuld eller træmasse, som nedbrydes lettere i miljøet
- Komposterbarhed: Certificeret til at nedbrydes uden skadelige rester
Bæredygtig sourcing: Fremstillet af fornybare ressourcer - Ikke-giftige ingredienser: Anvendelse af naturlige, ikke-giftige og miljøvenlige rengøringsmidler
- Minimal emballage: Reduceret eller genanvendelig emballage for at mindske det samlede affald
Kontrollér altid certificeringer som ASTM D6400 eller EN 13432 for komposterbarhed