Få mere at vide
Micronova™ Renrumssvampe
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12813532 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
12,7 x 7,6 cm (5 x 3 tommer)
15,2 x 10,2 cm (6 x 4 tommer)
17,5 x 10,8 cm (6,75 x 4,25 tommer)
7,6 x 7,6 cm (3 x 3 tommer)
Materiale:
Glat strikket polyester, urethanskum
Glatstrikket polyester, urethanskum
MegaTex, non-woven polyamid, urethanskum indvendig
Mikrofiber
NovaPoly
Polyester mesh, urethanskum
Polyvinylacetat
Farve:
Blå
Hvid
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Materiale Farve Pakningsstørrelse
12813532 12,7 x 7,6 cm (5 x 3 tommer) Polyvinylacetat Hvid Hver
13167306 15,2 x 10,2 cm (6 x 4 tommer) Mikrofiber Blå Hver
13167646 15,2 x 10,2 cm (6 x 4 tommer) MegaTex, non-woven polyamid, urethanskum indvendig Hvid Hver
13147296 7,6 x 7,6 cm (3 x 3 tommer) NovaPoly Hvid Hver
13167296 15,2 x 10,2 cm (6 x 4 tommer) Glatstrikket polyester, urethanskum Hvid Hver
17171301 17,5 x 10,8 cm (6,75 x 4,25 tommer) Glat strikket polyester, urethanskum Hvid -
13117306 15,2 x 10,2 cm (6 x 4 tommer) Polyester mesh, urethanskum Hvid Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12813532 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. SP4533
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00 DKK
    110.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 30.10 DKK
    21% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
En bred vifte af svampe, lavet med renrumsgodkendte materialer, designet til rengøring af små dele, udstyrsinteriør, softwalls, laminar flow bænke, isolatorer og andre renrums- og laboratorieapplikationer. Fås i en række forskellige stoffer, former og størrelser.
De Micronova Renrumssvampe fås i en bred vifte af materialebetræk, sikkert syet over forskellige former og størrelser af renrumsgodkendt, retikuleret urethanskum-interiør. Tilgængelig gammabestrålet til aseptiske områder.
  • En række renrumssvampe
  • Holdbar, genanvendelig og absorberende
  • Betræk fås i en række forskellige stoffer til specialiseret rengøring:
    • PolyMesh —100% polyester med et lag mesh giver en mild skrubbeoverflade
    • NovaPoly —100 % glat strikket polyester giver fremragende spredning af desinfektionsmiddel, FDA godkendt til indirekte fødevarekontakt.
    • MegaTex —100% non-woven polyamid er absorberende med en let slibende overflade.
    • Mikrofiber— 80% polyester, 20% polyamid, høj sugeevne og overlegen rengøring.
    • NovaCel— Solid hvid, superabsorberende PVA til lapning og polering i waferfremstilling.
    • NovaLite —Absorberende vaskeskind med god friktionsmodstand.
    • PVA —Høj sugeevne med hurtigtørrende egenskaber.
  • Tilgængelig gammabestrålet til aseptiske områder
  • Hold dig til stærke desinfektionsmidler
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Renrumssvamp
Længde (engelsk) 5 tommer
Længde (metrisk) 12.7 cm
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 7.6 cm
Materiale Polyvinylacetat
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Dimensioner (L x B) 12,7 x 7,6 cm (5 x 3 tommer)
Til brug med (applikation) Superabsorberende og overlegen rengøring, til brug med stærke desinfektionsmidler og velegnet til dampsterilisering