Få mere at vide
Micronova™ Renrumsservietter
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-3350271 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
12 tommer x 12 tommer. (30,48 cm x 30,48 cm)
12 x 12 tommer.
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 tommer)
22,86 x 22,86 cm (9 x 9'')
24,1 x 24,1 cm (9,5 x 9,5 tommer)
300 mm x 300 mm (12 tommer x 12 tommer)
Materiale:
Ikke-vævet polyamid
Polyamidstof
Polyester mesh stof
Polyester, polyamid
Polyester/polyamid mikrofiber
Polyvinylacetat
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Materiale Pakningsstørrelse
17805751 24,1 x 24,1 cm (9,5 x 9,5 tommer) Ikke-vævet polyamid Pakke med 10
13197336 12 x 12 tommer. Ikke-vævet polyamid Pakke med 100
13177356 24,1 x 24,1 cm (9,5 x 9,5 tommer) Polyester/polyamid mikrofiber Pakke med 100
30305859 24,1 x 24,1 cm (9,5 x 9,5 tommer) Polyester/polyamid mikrofiber Pakke med 10
13137356 12 tommer x 12 tommer. (30,48 cm x 30,48 cm) Polyester/polyamid mikrofiber Pakke med 10
13117346 22,86 x 22,86 cm (9 x 9'') Polyamidstof Pakke med 100
15521765 300 mm x 300 mm (12 tommer x 12 tommer) Polyester, polyamid Pakke med 10
13117356 24,1 x 24,1 cm (9,5 x 9,5 tommer) Polyester mesh stof Pakke med 100
16448813 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 tommer) Polyvinylacetat -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17805751 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. WP2099
En række lavfnugende, absorberende servietter, der er ideelle til rengøring, desinficering, polering og tørring i renrummet, støtteområder og forskningssuiter. Fås i en række forskellige stoffer til specialiseret rengøring.
De Micronova Renrumsservietter omfatter en række lavfnugende, absorberende servietter, der er ideelle til rengøring, desinficering og aftørring i en række forskellige industrier.
  • Renrumsservietter til en række anvendelser
  • Lav-fnugende og absorberende egenskaber
  • Fås i en række stoffer til specialiseret rengøring:
    • MegaTex —100% non-woven polyamid er absorberende med en let slibende overflade
    • Mikrofiber — 80% polyester, 20% polyamid er meget absorberende og effektivt vådt eller tørt
    • PolyMesh —100% polyester med et lag mesh giver en mild skrubbeoverflade
    • NovaCel— Solid polyvinylacetat, superabsorberende, fjerner fine partikler og skæl
  • Fås i en række størrelser
  • Tilgængelig gammabestrålet til aseptiske miljøer
  • God kompatibilitet med kemikalier
  • Kan vaskes til genbrug
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Renrumsklud
Længde (engelsk) 9,5 tommer
Længde (metrisk) 24.1 cm
Bredde (engelsk) 9,5 tommer
Bredde (metrisk) 24.1 cm
Materiale Ikke-vævet polyamid
Farve Hvid
Indhold og opbevaring Opbevares ved omgivende temperatur
Engangs Genanvendelig
Dimensioner (L x B) 24,1 x 24,1 cm (9,5 x 9,5 tommer)
Til brug med (applikation) Dele og overfladerensning, for at fjerne hårdt snavs og fjernelse af væske
Til brug med (udstyr) Til arbejdsstationer, laminar flow bænke
Emballagemængde 10/Pk.
Sterilitet Ikke steril
Plejevejledning Opbevares ved omgivende temperatur