Få mere at vide
Contec™ Polynit™ Heatseal Wipes
Artikelnummer. 15144589 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
10 x 10 cm (4 x 4 tommer)
15 x 15 cm (6 x 6 tommer)
23 x 23 cm (9 x 9 tommer)
30 x 30 cm (12 x 12 tommer)
Emballagemængde:
1000 servietter/pose (stablet)
150 servietter/pose (bulk)
150 servietter/pose (pakket pakket)
150/pose, 8 poser/Cs. (fladt stablet)
25 servietter/indvendig taske, 4 indvendige tasker/taske
300 vådservietter/pose (bulk)
300 vådservietter/pose (pakket i stak)
75 servietter/pose (pakket pakket)
75/Taske, 8 Poser/Cs. (fladt stablet)
75/pakke, 4 pakker/pose, 10 poser/æsker
Produkttype:
Heatseal Wipe
Varmeforseglingsserviet
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 150
Pakke med 4800
Pakke med 600
Pakke med 75
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Emballagemængde Produkttype Sterilitet Pakningsstørrelse
15144589 30 x 30 cm (12 x 12 tommer) 75/Taske, 8 Poser/Cs. (fladt stablet) Heatseal Wipe Steril Pakke med 600
15333336 10 x 10 cm (4 x 4 tommer) 300 vådservietter/pose (pakket i stak) Heatseal Wipe Ikke steril Pakke med 4800
15917921 15 x 15 cm (6 x 6 tommer) 75/pakke, 4 pakker/pose, 10 poser/æsker Varmeforseglingsserviet Ikke-steril -
16071752 23 x 23 cm (9 x 9 tommer) 25 servietter/indvendig taske, 4 indvendige tasker/taske Varmeforseglingsserviet Steril -
11922445 23 x 23 cm (9 x 9 tommer) 150 servietter/pose (pakket pakket) Heatseal Wipe Ikke steril Pakke med 150
16665524 23 x 23 cm (9 x 9 tommer) 150/pose, 8 poser/Cs. (fladt stablet) Heatseal Wipe Ikke steril -
12837163 23 x 23 cm (9 x 9 tommer) 150 servietter/pose (bulk) Heatseal Wipe Ikke steril Hver
16615534 23 x 23 cm (9 x 9 tommer) 300 vådservietter/pose (bulk) Heatseal Wipe Ikke steril -
15204878 30 x 30 cm (12 x 12 tommer) 75 servietter/pose (pakket pakket) Heatseal Wipe Ikke steril Pakke med 75
16606044 30 x 30 cm (12 x 12 tommer) 1000 servietter/pose (stablet) Heatseal Wipe Steril -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15144589 Leverandør Contec™ Leverandørnr. LWPS1004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5010.00 DKK
    4136.01 DKK / Pakke med 600
    Spare 873.99 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Use these wipes for all ultra-critical applications and general purpose cleaning. Contec™ Polynit Heatseal Wipes are constructed of 100% textured knitted polyester. Wipe are laser-cut, which seals the edges of the fabric for complete utilization of the wipe’s surface.
  • Textured 100% polyester no-run knit wipes with heat-sealed edges
  • Laser-cutting seals fibers at wipe's edge and allows for 100% utilization of wipe
  • Recommended for ISO Class 3-8 environments
  • Extremely low in particles, fibers and non-volatile residues (NVRS)
  • Good sorbency with solvents
  • Abrasion and chemical resistant
  • Laundered and packaged in an ISO Class 4 cleanroom
  • Available Validated Sterile to a 10-6 Sterility Assurance Level in accordance with standards and recommended practices of the AAMI/ISO 11137:2006 Guidelines
Ordreinfo
Available in custom sizes and shapes. Contact your Fisher Safety Customer Service Representative for details.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Heatseal Wipe
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30 cm
Materiale Strikket polyester
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 30 x 30 cm (12 x 12 tommer)
Til brug med (applikation) Ultrakritiske applikationer
Emballagemængde 75/Taske, 8 Poser/Cs. (fladt stablet)
Ply 1-ply