Få mere at vide
Contec™ Steril Polynit Heatseal LE Wipes
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-8993004 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
300 mm x 300 mm (12 tommer x 12 tommer)
9 tommer x 9 tommer. (22,9 cm x 22,9 cm)
Emballagemængde:
10 servietter/pose, 36 poser/Cs.
10 servietter/pose, 50 poser/Cs.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Emballagemængde
16585360 9 tommer x 9 tommer. (22,9 cm x 22,9 cm) 10 servietter/pose, 50 poser/Cs.
16595360 300 mm x 300 mm (12 tommer x 12 tommer) 10 servietter/pose, 36 poser/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16585360 Leverandør Contec™ Leverandørnr. LWLE0001
Contec™ Steril Polynit Heatseal LE Wipes er 100 % no-run interlock strikket polyester lavendotoksinservietter med forseglede kanter
Funktioner og fordele
  • Anbefales til klasse A/B eller ISO Klasse 5 miljøer - produktkontaktområder
  • 100 % vasket strikket polyester genererer meget lave niveauer af partikler og fibre
  • Laserforseglede kanter reducerer fiberdannelse fra kanten af servietten
  • Certificeret endotoksin niveau af< 1 EU pr. serviet gør dem velegnede til brug i produktkontaktområder
  • Mindre antal servietter pr. pose eliminerer spild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Tørre
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 23 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 23 cm
Materiale Strik polyester
Farve Hvid
Kanter Forseglede kanter
Dimensioner (L x B) 9 tommer x 9 tommer. (22,9 cm x 22,9 cm)
Emballagemængde 10 servietter/pose, 50 poser/Cs.
Sterilitet Steril
Grad A/B