Få mere at vide
Contec™ Anticon 100™ Tunge renrumsservietter
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-3079413 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Emballagemængde:
2 poser x 75 servietter
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Emballagemængde
16466820 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm) 2 poser x 75 servietter
1 options
Artikelnummer. 16466820 Leverandør Contec™ Leverandørnr. 492222813
Har en unik tekstilteknologi, der tilbyder overlegen kapacitet med en hurtig sorptionshastighed. Contec™ Anticon 100™ Heavyweight Cleanroom Wipes er kraftige servietter til generelle aftørringsopgaver i kritiske miljøer; for ISO Klasse 5 og 6 ansøgninger.
  • Fremstillet af 100 % kontinuerlig filament polyester dobbeltstrikket interlock stof
  • Renrum vasket for at minimere partikler og fibre fra afskårne kanter
  • 100% kontinuerlig filament polyester dobbeltstrikket interlock
Overholdelse
Testet i overensstemmelse med IEST industristandarder for ensartet renlighed fra parti til parti.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kraftig renrumsserviet
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 23 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 23 cm
Materiale Polyester
Certificeringer/compliance ISO Klasse 5 og 6
Dimensioner (L x B) 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Til brug med (applikation) Kraftige servietter til generelle aftørringsopgaver i kritiske miljøer, til ISO Klasse 5 og 6 (Klasse 100 og 1000) applikationer
Emballagemængde 2 poser x 75 servietter