Få mere at vide
Nitritex™ BioClean IsoPure Plus™ Tørre
Artikelnummer. 15258308
Skift visning
Dimensioner (L x B):
230 x 230 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15258308 230 x 230 mm Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 15258308 Leverandør Nitritex™ Leverandørnr. SBIWP9
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
BioClean IsoPure Plus™ 130gsm servietter er konstrueret af dobbeltstrikket 100% kontinuerlig filament polyester, med ultralydskåret og forseglede kanter, der sikrer lav partikeldannelse. De har fremragende absorption, holdbarhed og styrke, og er pakket i en ISO Klasse 4 renrum for at sikre ultralave niveauer af partikler og ekstraherbare materialer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype BioClean IsoPure Plus™ Servietter
Længde (metrisk) 230 mm
Bredde (metrisk) 230 mm
Materiale Polyester
Absorberingsevne 452mL/sqm
Kompatibilitet ISO Klasse 4 driftsforhold
Basisvægt 130gsm
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015 & ISO 2859-3:1994
Farve Hvid
Konstruktion Dobbeltstrikket 100% kontinuerlig filament polyester
Kanter Forseglet kant
Dimensioner (L x B) 230 x 230 mm
Emballagemængde 10/Indre taske, 10 Inder Bags/Yderpose, 10 Yderposer/Cs.