Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Pure W4 Wipers
Artikelnummer. 11797968 Shop alle Kimberly-Clark Professional produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
229 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11797968 229 mm Pakke med 500
1 options
Artikelnummer. 11797968 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 7646
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    782.59 DKK
    463.81 DKK / Pakke med 500
    Spare 318.78 DKK
    40% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kimtech™ Pure W4 Wipers, suitable for ISO Class 4 or higher clean-room environments. Perfect for dry wiping critical equipment & surfaces in pharmaceutical, biotechnology, medical device and food processing industries. 22.8cm (W). Double bagged with case liner.
  • Low linting, 100% Polypropylene white base sheets
  • Perfect for pharmaceutical, high-tech biotechnology, medical device and food processing industries
  • Suitable for ISO Class 4, or higher, clean-room environments
  • Acid, base and solvent resistant
  • Doubled-bagged with a case liner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dry Wiper
Længde (metrisk) 229 mm
Bredde (metrisk) 229 mm
Materiale Polypropylene
Certificeringer/compliance ISO Class 4
Farve White
Emballagemængde 500 Pk.