Få mere at vide
Contec™ SterileSorb™ Servietter
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-3138817 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
30 x 30 cm (12 x 12 tommer)
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
16501900 30 x 30 cm (12 x 12 tommer)
1 options
Artikelnummer. 16501900 Leverandør Contec™ Leverandørnr. C21212IR
Tørrer spild op, efterlader overflader tørre og bevarer styrken i renrumsmiljøer. SterileSorb™ Servietter er perfekte til ISO Klasse 6 applikationer. Servietter er dobbeltpakket for at sikre produktets integritet og kompromisløs adgang til den sterile suite.
Tørrer spild op, efterlader overflader tørre og bevarer styrken i renrumsmiljøer. Contec™ SterileSorb™ Servietter er perfekte til ISO Klasse 6 applikationer. Servietter er dobbeltpakket for at sikre produktets integritet og kompromisløs adgang til den sterile suite.
  • Ikke-vævet, hydrosammenfiltret polyester/celluloseblanding gør disse servietter absorberende, holdbare og lavt indhold af ekstraherbare stoffer
  • Servietter er designet til ikke-slibende applikationer såsom aftørring og absorbering af spild i renrummet og aftørring af produkter før deres introduktion til renrummet
  • Etiketten angiver lotnumre og udløbsdatoer for sporbarhed
  • Peelbar yderpose, lineær rive inderpose
Ordreinfo
Basisvægt, 67,8 g/ m2 . Gammabestrålet og valideret steril til et Sterility Assurance Level på 10 -6 iht. AAMI retningslinier. Sterilitetscertifikat tilgængelig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsklud
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30.5 cm
Materiale Polyestercellulose
Absorberingsevne Ultra
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Basisvægt 67.8 gsm
Certificeringer/compliance AAMI
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 30 x 30 cm (12 x 12 tommer)
Til brug med (applikation) Renrum
Ply 1-ply