Få mere at vide
Micronova™ NovaPoly™ Tørre
Artikelnummer. 13127356 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
13127356 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm) Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 13127356 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. WP699H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    557.00 DKK
    513.08 DKK / Pakke med 10
    Spare 43.92 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
For ISO Klasse 1 til 5
  • Lavtfnugende polyesterserviet med god sugeevne
  • Omvendt søm beskytter mod at fange eller danne partikler gennem blottede sømme
  • Robust design med speciel absorberende vævning for øget fugttransport
  • Kan vaskes og videregives til mindre kritiske områder; også autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Renrumsklud
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 22.8 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 22.8 cm
Materiale Polyester
Autoklaverbar Autoklaverbar
Dimensioner (L x B) 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Til brug med (applikation) Anvendes i arbejdsstationer, vægge, vinduer
Til brug med (udstyr) Laminar flow bænke