Få mere at vide
Contec™ Amplitude™ Theta™ Renrumsservietter
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-3138813 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
11942445 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm) Pakke med 300
1 options
Artikelnummer. 11942445 Leverandør Contec™ Leverandørnr. AMTH0001
Giv økonomiske, absorberende servietter til almindelig rengøring. Contec™ Amplitude™ Theta™ Cleanroom Wipes er lavet af let spunlaced cellulose/polyester. De balancerer holdbarhed og sorberingsevne.
  • Fremstillet af hydroentangled polyester/cellulose nonwoven
  • Økonomisk letvægtsabsorberende serviet
  • Fremragende holdbarhed og sorberingsevne
  • Dobbeltpakket for at bevare produktets integritet
  • Almindelig aftørring og polering af overflader
  • Designet til ikke-slibende applikationer
Ordreinfo
Basis weight, 51g/m2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsklud
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 23 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 23 cm
Materiale Hydroentangled Polyester Cellulose
Absorberingsevne Iboende: 5,1 ml/g; Ekstrinsisk: 249 ml/m²
Basisvægt 51
Dimensioner (L x B) 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Til brug med (applikation) Renrum