Få mere at vide
Contec™ ProChlor Sporicid SATWIPES™
BIOPHARMA
Product Code. 16439565 Shop All Contec Products
Change view
Click to view available options
Dimensioner (L x B):
15 x 20 cm (6 x 8 tommer)
Product Code. Dimensioner (L x B)
16439565 15 x 20 cm (6 x 8 tommer)
1 options
Product Code. 16439565 Supplier Contec™ Supplier No. FSWPP02PC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4210.00 DKK
    3473.30 DKK / Pakke med 1200
    Spare 736.70 DKK
    17% Slukket
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Point-of-use SATWIPE-system, hver dobbeltposepakke indeholder en beholder med 120 x 34 gsm smelteblæste polypropylenservietter og 700 ml ProChlor i en 1 L flaske
  • Imprægnerede servietter på brugsstedet opfylder kravene i retningslinjerne for aseptisk overførsel
  • Blanding af hypoklorsyre i renset vand opnår et 100% drab mod sporer på under 1 min.
  • Effektiv mod bakterier, svampe, skimmelsvampe, gær og sporer
  • 0,2 mikron filtreret og fyldt i renrumsmiljø, ideel til life science renrum
  • Lavt restindhold indeholder ingen kvaternære ammoniumforbindelser eller overfladeaktive stoffer
  • Hurtigtvirkende, sparer tid brugt på biodekontaminering, kan bruges til overførselsdesinfektion
  • Dobbeltpose pakket i lineær riveemballage for nem overførsel til renrumsmiljø
  • Ikke klassificeret som ætsende, kan bruges sikkert i alle områder af renrum
  • Ingen fareklassificering betyder, at kun grundlæggende PPE kræves, ingen særlig bortskaffelse kræves
  • 120 polypropylenservietter i en beholder reducerer mængden af genereret emballage
  • Designet til desinfektion af hårde overflader i renrum og kontrollerede miljøer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Sporicidal renrumsserviet
Længde (engelsk) 7,9 tommer
Længde (metrisk) 200 mm
Bredde (engelsk) 5,9 tommer
Bredde (metrisk) 150 mm
Materiale Polyestercellulose
Basisvægt 34 gsm
Beholdertype Dåse
Indhold og opbevaring Må ikke fryses, opbevares under 40 °C
Dimensioner (L x B) 15 x 20 cm (6 x 8 tommer)
Format Servietter til at mætte ved brug
Til brug med (applikation) Desinfektionsmiddel til hårde overflader i life science-renrum
Emballagemængde 10 beholdere/Cs.
Mætningsopløsning 2000 ppm stabiliseret hypochlorsyrling
Sterilitet Ikke steril
Inkluderer Beholder med 120 x 34 gsm smelteblæste polypropylenservietter, 700 mL ProChlor i en 1 L flaske