Få mere at vide
Contec™ Amplitude™ EcoCloth™ Renrumsservietter
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-2430523 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
12 x 12 tommer. (30,48 x 30,48 cm)
4 x 4 tommer. (10,16 x 10,16 cm)
6 x 6 tommer. (15,24 x 15,24 cm)
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
17444502 4 x 4 tommer. (10,16 x 10,16 cm) -
17899950 6 x 6 tommer. (15,24 x 15,24 cm) -
16615514 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm) -
16625514 12 x 12 tommer. (30,48 x 30,48 cm) Pakke med 2100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17444502 Leverandør Contec™ Leverandørnr. AMEC0001
Har forbedret sorberingsevne og økonomisk ydeevne på grund af letvægtskonstruktion. Contec™ Amplitude™ EcoCloth™ Renrumsservietter overstiger sammenlignelige standardvægte af cellulose/polyesterservietter i absorberingsevne. De er ideelle til aftørring af produkter før introduktion i renrummet.
  • Fremstillet af stærkt og slidstærkt polyester/cellulose hydroentangled nonwoven stof
  • Økonomisk letvægtsvisker ideel til at tørre og absorbere spild i renrumsmiljøer; fremragende til brug i mindre kritiske applikationer
  • Usædvanligt absorberende i forhold til vægt-til-kapacitet
  • Lave niveauer af partikler og ekstraherbare materialer
  • Dobbeltpakket for at bevare produktets integritet
  • Anbefales til brug i ISO Renrumsmiljøer i klasse 6 og derover
  • Almindelig rengøring inden for biotek, farmaceutisk, medicinsk udstyr og lignende industrier
  • Designet til ikke-slibende applikationer
Ordreinfo
Basisvægt: 54,2 g/m 2 .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsklud
Længde (engelsk) 4 tommer
Længde (metrisk) 10 cm
Bredde (engelsk) 4 tommer
Bredde (metrisk) 10 cm
Materiale Polyestercellulose
Absorberingsevne Iboende: 6,4 ml/g; Ekstrinsisk: 356 ml/m²
Basisvægt 57
Certificeringer/compliance ISO Klasse 6
Dimensioner (L x B) 4 x 4 tommer. (10,16 x 10,16 cm)
Til brug med (applikation) Renrum