Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Rene W4 vinduesviskere
Artikelnummer. 12685606 Shop alle Kimberly-Clark Professional produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
30,4 x 30,4 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
12685606 30,4 x 30,4 cm Pakke med 500
1 options
Artikelnummer. 12685606 Leverandør Kimberly-Clark™ Leverandørnr. 7605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2895.00 DKK
    1341.46 DKK / Pakke med 500
    Spare 1553.54 DKK
    53% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Brug disse klude til tør aftørring af kritisk udstyr og overflader i farmaceutisk, højteknologisk bioteknologi, medicinsk udstyrsindustri og fødevareforarbejdningsindustri. Kimtech™ W4 Viskere er velegnede til ISO Klasse 4 eller højere renrumsmiljøer. Dobbelt pose med etui.
Viskere er termisk bundet uden lim eller binding og lige, rene, knivskårne kanter for at minimere fnug.
  • Lavt fnug, 100 % polypropylen hvide bundplader
  • Syre-, base- og opløsningsmiddelbestandig
  • Ideel til farmaceutiske, højteknologiske bioteknologier, medicinsk udstyr og fødevareindustrien
  • Velegnet til ISO Renrumsmiljøer i klasse 4 eller højere
  • 100 ark
  • Dobbelt-pose med kasseforing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsvisker
Længde (engelsk) 12,2''
Længde (metrisk) 32.7 cm
Bredde (engelsk) 12,4''
Bredde (metrisk) 32.7 cm
Materiale Paper (Papir)
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 30,4 x 30,4 cm
Emballagemængde 100 ark x 5 poser (500 i alt)