Få mere at vide
Contec™ PROSAT™ Formættede nonwoven servietter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15647036 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
23 x 28 cm (9 x 11 tommer)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1500
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15647036 23 x 28 cm (9 x 11 tommer) Pakke med 1500
1 options
Artikelnummer. 15647036 Leverandør Contec™ Leverandørnr. PS911ETOH
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Tør isolatorer, skabe, emhætter og andet renrumsudstyr og -værktøj af med PROSAT™ Formættede nonwoven servietter.
  • Består af 100 % polypropylenservietter, mættet med opløsning af 70 % denatureret ethanol og 30 % deioniseret vand i genlukkelig pose
  • Ren, er fri for tilsætningsstoffer af enhver art, og har meget lav koncentration af natrium
  • Øg opløsningsmiddelkontrol og ansvarlighed og reducer VOC-emissioner
  • Kompatibel med ISO Klasse 5 renrum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Formættet serviet
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 23 cm
Bredde (engelsk) 11 tommer
Bredde (metrisk) 28 cm
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Konstruktion Smeltblæst nonwoven
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 23 x 28 cm (9 x 11 tommer)
Ply 1-ply
Mætningsopløsning 70% denatureret ethanol/30% DI-vand
Sterilitet Ikke steril
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • CONTEC PROSAT MBPP WITH 70% DENATURED ETHANOL
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P411-Opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger °C/°F.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, methanol, propan-2-ol