nginx
Kemikalieresistente handsker
Kemikalieresistente handsker er velegnede til brug i kemiske anlæg og ved forarbejdning, petrokemi, olieraffinering, transport, lokalerengøring og vedligeholdelse. De fås i et bredt udvalg af materialer til opgaver, der indebærer affedtning, samt arbejde med opløsningsmidler og farlige væsker.
Ansell™ ALPHATEC™ 53-002
Revolutionerende hybridteknologi, der leverer et gennembrud inden for kemisk ydeevne.
Ansell™ ALPHATEC™ 53-002
Ansell™ Microflex™ 93-260 Kemikalieresistent engangshandske
Ekstra blødt materiale og ergonomisk design for fremragende pasform, komfort og fleksibilitet til længere brugstid.
Ansell™ Microflex™ 93-260 Kemikalieresistent engangshandske
Ansell TOUCHNTUFF™ 93-800 Kemikalieresistente engangshandsker
Engangshandske, der giver kortvarig modstand mod opløsningsmidler såsom acetone.
Ansell TOUCHNTUFF™ 93-800 Kemikalieresistente engangshandsker
Gør din ordre komplet - Gode tilbud
FAQ
Kemikalieresistente handsker er designet til at modstå farlige kemikalier. Almindelige typer omfatter:
  • Nitrilhandsker: Modstandsdygtige over for olier, fedt, syrer, kaustiske stoffer og opløsningsmidler
  • Neoprenhandsker: Beskytter mod olier, syrer, kaustiske stoffer og opløsningsmidler
  • Butylhandsker: Beskytter mod gasser og stærkt korrosive syrer såsom salpetersyre og svovlsyre
  • PVC-handsker: Effektive mod syrer, baser, olier og fedtstoffer
  • PVA-handsker: Modstandsdygtige over for mange opløsningsmidler, men beskadiges af vand
  • Viton-handsker: Modstandsdygtige over for klorerede og aromatiske opløsningsmidler samt koncentrerede syrer
Tykkelsen af kemikalieresistente handsker kan variere afhængigt af den specifikke anvendelse og de kemikalier, der håndteres. Generelt giver tykkere handsker bedre beskyttelse, men kan reducere fingerfærdigheden. Almindelige tykkelser omfatter:
  • 4-8 mils (0.1-0.2 mm): Velegnet til let kemikaliehåndtering, hvor fingerfærdighed er vigtig
  • 8-12 mils (0.2-0.3 mm): Giver moderat beskyttelse til et bredere udvalg af kemikalier
  • 12-18 mils (0.3-0.5 mm): Giver højere beskyttelse mod mere farlige kemikalier og længere eksponering
  • 18-30 mils (0.5-0.8 mm) og derover: Anvendes til tung kemikaliehåndtering, hvor maksimal beskyttelse er påkrævet
Genbrug af kemikalieresistente handsker afhænger af:
  • Kemikalietype og koncentration: Kassér handsker efter eksponering for stærkt korrosive eller gennemtrængende kemikalier
  • Eksponeringstid: Kortvarig eksponering for mindre skadelige kemikalier kan tillade genbrug, hvis handskerne inspiceres og rengøres
  • Tilstand: Kassér handsker med tegn på slid, nedbrydning, punkteringer eller rifter
  • Producentens retningslinjer: Følg instruktioner for genbrug; nogle handsker er til engangsbrug
  • Rengøring: Rengør og dekontaminer handsker som anbefalet.
  • Opbevaring: Opbevar rengjorte handsker et køligt, tørt sted væk fra sollys og kemikalier
Ressourcer og relateret information
Hvilken handske er bedst til dit formål?
Lær om de to hovedkategorier af farer – kemiske og biologiske – og forskellige handskematerialers resistensegenskaber.
Hvilken handske er bedst til dit formål?
Handskevalgsskema
Find et skema, der viser gennembrudstider for forskellige handskematerialer ved eksponering for forskellige kemikalier.
Handskevalgsskema
Ansell kemiværktøjer
Opdag kemisk beskyttelse, der er skræddersyet til dine specifikke behov, med AnsellGUARDIAN™ digitale værktøjssuite.
Ansell kemiværktøjer
Top-brands