Beskrivelse
- Nitrilbarriere giver avanceret kemisk beskyttelse mod mange hyppigt anvendte kemikalier
- INTERCEPT™ Cut Resistance Technology giver ISO C skærebeskyttelse
- ANSELL GRIP™ Teknologi til håndtering af våde eller olieagtige dele, der giver øget fingerfærdighed, greb og komfort
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Nitril |
| Certificeringer/compliance | EN388:2016; EN_ISO_374-5:2016:]; EN_ISO_374-1:2016; EF 1935/2004; EC2023/2006; tysk Rec. Food Comm; EN1149 |
| Klassifikation | Kategori III |
| Belagt område | 1. lag fuldbelagt, 2. lag palmebelagt |
| Manchet materiale | Nitril |
| Oversigt | Avanceret kemisk beskyttelse sammen med et fantastisk niveau af skærebeskyttelse. |
| Applikationer | Industri |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Farve | Grøn |
| Bedømmelse af skæremodstand | Niveau C |
| Vis mere |
Opgivne data om kemikalieresistens er kun blevet vurderet under laboratorieforhold fra prøver taget fra håndfladen og vedrører kun det testede kemikalie. Det kan være anderledes, hvis det bruges i en blanding.For handsker, der er lig med eller længere end 400 mm, er kemikalieresistensdataene baseret på prøver, der er taget, 80 mm fra enden af manchetten. De kemikalieresistensdata afspejler muligvis ikke den faktiske beskyttelsesvarighed på arbejdspladsen og differentieringen mellem blandinger og rene kemikalier. Det anbefales at kontrollere, at handskerne er egnede til den påtænkte anvendelse, da forholdene på arbejdspladsen kan afvige fra typetesten afhængig af temperatur, slid og nedbrydning. Når de bruges, kan beskyttelseshandsker give mindre modstand mod det farlige kemikalie på grund af ændringer i fysiske egenskaber. Bevægelser, fastlåsning, gnidning, nedbrydning forårsaget af den kemiske kontakt osv. kan reducere den faktiske brugstid betydeligt. For ætsende kemikalier kan nedbrydning være den vigtigste faktor at overveje ved valg af kemikalieresistente handsker.1. Inden brug skal du inspicere handskerne for eventuelle defekter eller ufuldkommenheder såsom huller, huller og rifter. Hvis handskerne bliver revet i stykker eller punkteret under brug, skal de bortskaffes med det samme. Hvis du er i tvivl, så brug ikke handskerne, få et nyt par.2. Vend ikke handskerne om3. Det er vigtigt at holde alle kemikalier fra kontakt med huden, selvom de menes at være harmløse.4. Undgå at bære handsker, som er snavsede på indersiden - de kan irritere huden, forårsage dermatitis eller værre.5. Kontaminerede handsker skal rengøres eller vaskes før fjernelse.6. Sørg for, at kemikalierne ikke kan trænge ind via manchetten.7. Handsker, som har et riveniveau på 1 eller derover (iht. EN 388) bør ikke anvendes til beskyttelse mod takkede klinger, eller når der er risiko for sammenfiltring med bevægelige maskindele.8. Handskerne må ikke komme i kontakt med åben ild.9. Handsker må ikke anvendes til beskyttelse mod ioniserende stråling eller til brug i indeslutninger.10. Ikke alle handsker, der er egnede til kontakt med fødevarer, må bruges mod alle fødevarer. Nogle handsker kan vise overdreven migration mod visse typer fødevarer. For at vide, hvilke restriktioner der gælder, og til hvilke specifikke fødevarer handskerne kan bruges, bedes du indhente råd hos Ansell eller konsultere Ansell Fødevareoverensstemmelseserklæring. 11. Hvis handsker bruges i eksplosive miljøer, skal du sikre dig, at de opfylder EN 16350-kravene. Personer, der bærer disse handsker, skal jordes korrekt, f.eks. ved at bære passende fodtøj& tøj. Advarsel: handskerne må ikke pakkes ud, åbnes, justeres eller fjernes, mens de er i brandfarlige eller eksplosive atmosfærer. Handskernes elektrostatiske egenskaber kan blive negativt påvirket af ældning, slid, forurening og beskadigelse og er muligvis ikke tilstrækkelige til iltberigede brændbare atmosfærer, hvor yderligere vurderinger er nødvendige