Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 02-100 Kemikaliebestandige, 5-lags laminerede handsker
Artikelnummer. p-143493 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12689781 6 12 par
12313609 7 12 par
11517853 8 -
12333609 9 -
12343609 10 12 par
15399622 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12689781 Leverandør Ansell Leverandørnr. 2100060
Laminerede handsker giver ekstrem modstand mod en lang række kemikalier, herunder biologiske farer.
  • Giv fleksibilitet og taktilitet
  • Fremstillet af en usædvanlig tynd kemikaliebestandig, femlags lamineret film
  • Integreret, nonwoven liner hjælper med at absorbere og sprede sved for en køligere, mere behagelig pasform
  • Kan bæres som liner under tungere nitril-, neopren- eller PVC-handsker
  • Håndspecifik
  • Bredspektret kemisk resistens
  • Vinge-tommel for øget bærekomfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 0
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493, EN420:2003 + A1:2009; Kategori lll
Applikationer Industri
Farve Hvid
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Lamineret film
Produkttype Kemikaliebestandige handsker
Størrelse 6
Tykkelse (engelsk) 2,5 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.06 mm
EN388 Standard EN 388:0000
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER ABCEFGHIMS
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampe MED Virusbeskyttelse
Handske manchet stil Handske
Greb design Glat
Foring Uforet
Model- 2-100 6 902209
Serie AlphaTec™ 02-100
Længde (engelsk) 15 tommer
Længde (metrisk) 38 cm