Få mere at vide
Bollé Safety Baxter Sikkerhedsbriller
Artikelnummer. p-7161059 Shop alle Bollé Safety produkter
Skift visning
Linsefarve:
CSP
Røg
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsefarve Pakningsstørrelse
15891735 Røg Hver
15881735 CSP Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15891735 Leverandør Bollé Safety Leverandørnr. BAXPSF
Wraparound-ramme, vandtæt skum og justerbar rem giver komfort og beskyttelse mod spray, faste stoffer, væsker og støv.
  • Omslagsramme
  • Vandtæt skum
  • Genialt system til fastgørelse af rem
  • Beskyttelse mod spray, faste stoffer, væsker og støv
  • Baxter Sikkerhedsbriller fås med en række fremhævede, certificerede egenskaber, herunder følgende (se specifikationer pr. model):
    • EN 166: Garanteret minimumsbestandighed af beskyttelsesbrillerne mod daglige risici, herunder tab af beskyttelsesbrillerne på jorden, ældning ved lyspåvirkning, udsættelse for varme eller korrosion osv.
    • EN 170, Risici i forbindelse med stråling - UV-beskyttelse: Beskyttelsen filtrerer ultraviolet stråling. Denne type beskyttelse anbefales især under aktiviteter, hvor kilden til ultraviolet stråling er fremherskende, såsom kviksølvdamplamper, aktiniske eller bakteriedræbende midler. Anvendelsesniveauer: 2-1.2, 2C-1.2 Linsefarve: Klar, blå, gul eller grøn. Tilføjelse af koden 'C' indikerer god farvegenkendelse af indehaveren.
    • EN 172, Solstrålingsrisici: Filterbeskyttelse til industriel solstråling. EN172-normen, der anbefales til udendørs arbejde, garanterer en beskyttelse på 99,99% mod ultraviolet solstråling. Anvendelsesniveauer: 5-3,1 (Polariseret) 5-2 (Twilight), 5-1,4 (ESP eller CSP), 5/1,1-1,4 (Kontrast), 5-2,5 og 5 til 4,1 (røg) Linsefarve: afhænger af linseteknologien.
    • Kemisk risiko 3: Kemisk beskyttelse mod væskedråber eller stænk. Beskyttelsesbriller, tilpassede briller med rem eller ansigtsskærm obligatorisk.
    • Kemisk risiko 4: Kemisk beskyttelse mod store støvpartikler> 5 mikron. Beskyttelsesbriller obligatorisk.
    • Kemisk risiko 5: Kemisk beskyttelse mod gas og fine støvpartikler< 5 mikron (forseglet beskyttelsesbriller obligatorisk).
    • Mekanisk risiko B - Middel energipåvirkning: Middel energipåvirkning, modstår en 6 mm, 0,86 g kugle ved 120 m/s
    • Mekanisk risiko F - Lavenergipåvirkning: Lavenergipåvirkning, modstår en 6 mm, 0,86 g kugle ved 45 m/s.
    • Mekanisk risiko T- Højhastighedspartikler ved ekstreme temperaturer: Bogstavet T, umiddelbart efter symbolet for mekanisk styrke, tillader brug for højhastighedspartikler ved ekstreme temperaturer.
    • Modstandsdygtighed over for overfladebeskadigelse af fine partikler K (EN166 option): Anti-ridsebelægningen, K, giver forbedret ridsecertificeret belægning.
    • Modstandsdygtighed over for dug N (EN166 option): Antidugbelægningen, N, er en certificeret antidugbehandling.
    • CSP-coating: Denne innovative coating er en effektiv løsning til alle aktiviteter, der skiftevis udsættes for stærkt lys og svagt lys, samtidig med at den er velegnet til ekstreme varme og kolde temperaturer.
    • Platin™ belægning: Den nye eksklusive ridse- og tågebestandige belægning garanterer endnu mere sikkerhed, pålidelighed og komfort. Vaskbar (vand og sæbe), denne permanente belægning påført på begge sider af linsen gør den meget ridsefast og forsinker varigt udseendet af dug.
    • Optisk klasse: Klasse 1, kontinuerligt arbejde, slidt permanent.
    • CE, europæisk standard: Ramme mærket for at angive opfyldelse af CE-standard.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN166, EN170, EN172/5-1.4, Kemisk risiko 3/4/5, Mekanisk risiko B/F/T, Ridsefast K, Anti-dug N, Optisk klasse 1, CE
Linsetype Kemikalieresistent
Linsebelægning Ridsefast, Anti-dug, Slagfast, UV-behandlet
Oversigt Model BAXPSF
Linsefarve Røg
Produkttype Sikkerhedsbriller
Til brug med (applikation) Udendørs, beskyttelse, kontinuerligt slid
Inkluderer Justerbar nylonstrop, vandtæt skum
nr. pr. sag 240/Cs.
nr. pr. pakke 1/pose, 10/Pk.
Vægt (metrisk) 49 g
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Polycarbonat
UV beskyttelse EN170, EN172/5-3.1