Beskrivelse
- AnsellGrip Teknologi til forbedret greb i våde og olierede forhold.
- Designet til at beskytte ved temperaturer fra -40 til +250 °C/482 °F.
- Akrylforing holder hænderne varme under kolde forhold og beskyttet ved kontaktvarmeapplikationer.
- Kemisk nitrilbarriere giver beskyttelse mod en lang række kemikalier.
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 5 |
| Certificeringer/compliance | ANSI ABR 5, ANSI Cut A2, CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN 374:2003, EN 388:2003, EN407:2020 , EN 511:2006, Food Contact |
| Applikationer | Industri |
| Farve | Green |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Acrylic, Nitrile |
| Produkttype | Kemikalieresistente handsker |
| Størrelse | 8 |
| Handske manchet stil | Handske |
| Greb design | Ansell Grebsteknologi |
| Vis mere |