Få mere at vide
Ansell™ AlphaTec™ 58-270 Series Nitril Immersion Handsker
Artikelnummer. p-8004829 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11791683 10 12 par
12640952 6 12 par
11701693 11 12 par
11761683 7 12 par
11771683 8 12 par
11781683 9 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11791683 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 58270100
Designet med fremragende greb og fingerfærdighed til lette til medium kemiske anvendelser.
  • Tynd, dobbeltvægget nitrilskal med 15-gauge sømløs nylonfor
  • Let og behagelig
  • Bevarer minimal varme, hvilket reducerer sved
  • Væsketæt
  • Sikkerhedsmanchettens form forhindrer fastklæbning og kløe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Nitril
Manchet materiale Nitril
Applikationer Industri
Farve Grå
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Produkttype Nedsænkningshandsker
Størrelse 10
Handske manchet farve Grøn
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Nylon
Mængde 12 par
Modstandsdygtig overfor Kemisk resistens
Serie 58-270