Få mere at vide
Ansell Microflex™ Højrisiko engangshandsker af nitril
Artikelnummer. p-8002830
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Pakke med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15247049 Medium Pakke med 50
15257049 Større Pakke med 50
15237049 Lille Pakke med 50
15267049 X-Large Pakke med 50
15503705 2X-stor Pakke med 50
15523705 X-Small Pakke med 50
15656054 3X-Large Pakke med 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15247049 Leverandør Ansell Leverandørnr. 93853080
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tilbyder op til 3 gange så høj punkteringsbestandighed som latex- eller vinyl-engangshandsker. Microflex™ Højrisiko-engangshandsker af nitril giver også kemisk og flydende beskyttelse.
  • Forlænget manchet giver ekstra beskyttelse af håndled og arm i farlige miljøer.
  • Avanceret nitrilformulering giver de laveste acceptable pinhole rater (AQL 0,65)
  • Non-stick egenskaber er indbygget i handskeformuleringen for at skabe modstand mod tape eller klæbemidler og for at hjælpe arbejdere med forbedret effektivitet og hastighed.
  • Teksturerede fingre sikrer stærkt, effektivt greb og fremragende arbejdsbeskyttelse.
  • Konstrueret uden naturgummilatexmaterialer eller pulver for at hjælpe med at beskytte mod allergier, hudirritation og tørhed.
  • Godkendt til brug med kemoterapi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, ISO 11193-1, EN420, 89/686/EEC, EN374-2: 2003, EN374-3: 2003, MDD 93/42/EEC, klasse 1, EN455-1, EN455-2 og EN455-3, ASTM F1671
Applikationer Industri
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Finger Thickness (English) 8.7 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.22 mm
Grad Medicinal
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 5.5 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.14 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Kemikalieresistente handsker
Størrelse Medium
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 8.7 mil
Tykkelse (metrisk) 0.14 mm
Finger stil Tekstureret
Handske manchet stil Forlænget, Beaded
Model- 93-853
Emballagetype Dispenser boks
Mængde 50 pakke
Trækstyrke 14 til 30 MPa
Længde (metrisk) 295 mm
Bredde (metrisk) 98 mm