Få mere at vide
Ansell™ VersaTouch™ 37-501 Series Blue Nitrile Immersion Handsker
Artikelnummer. 15334082 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
Pakningsstørrelse:
12 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15334082 6.5 12 par
15324092 10.5 12 par
15354082 7.5 12 par
15394082 9.5 12 par
15374082 8.5 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15334082 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 37501065
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Modstår mange opløsningsmidler og oliebaserede kemikalier. Ansell™ VersaTouch™ 37-501 Series Blue Nitrile Immersion Handsker har god slidstyrke.
  • Fremragende modstandsdygtighed over for mange opløsningsmidler og oliebaserede kemikalier
  • Meget god slidstyrke
  • Fleksibel og behagelig for en fremragende fingerfærdighed
  • Gauntlet manchet stil
  • Forhøjet diamantgreb
  • Pulverfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Nitril
Manchet materiale Nitril
Produkttype Nedsænkningshandsker
Størrelse 6.5
Tykkelse (metrisk) 0.42 mm
Handske manchet farve Blå
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Bomuld flocking
Mængde 12 par
Modstandsdygtig overfor Fremragende modstandsdygtighed over for mange opløsningsmidler og oliebaserede kemikalier
Serie 37-501