Få mere at vide
Ansell™ Solvex™ 37-675 Series Grønne Nitril Immersion Handsker
Artikelnummer. p-8005362 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12201202 11 12 par
12630862 6 12 par
11706564 7 12 par
11796554 8 12 par
11786554 9 12 par
12405140 10 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12201202 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 37675110
Designet til at levere optimale resultater i våde eller tørre arbejdsmiljøer, hvor kemikalieresistens er afgørende. Fuldt genbrugelig, med en uovertruffen slidstyrke, giver den fremragende komfort for bæreren.
  • Omvendt pastillfinish forbedrer grebsniveauet yderligere.
  • Længere længde (38 cm) end standard, hvilket udvider beskyttelsen til håndleddet og området under underarmen
  • Flockfor og fleksibel nitrilfil giver enestående komfort
  • Gauntlet stil
  • Genanvendelig
  • Latex fri
  • Modstandsdygtig over for kemikalier og væskebeskyttelse
  • CE, EN374-3:2003, KATEGORI III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Nitril
Manchet materiale Nitril
Applikationer Industri
Farve Grøn
Udvendig finish Glat
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 15 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.38 mm
Produkttype Nedsænkningshandsker
Størrelse 11
Tykkelse (metrisk) 0.38 mm
Handske manchet farve Grøn
Handske manchet stil Handske
Liner materiale Flokkede
Mængde 144 par
Modstandsdygtig overfor Kemisk resistens
Serie 37-675