Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 58-005 Green Nitrile Chemical Protection Handsker, Nylon Foring
Shop alle Ansell produkterBeskrivelse
- Unik nitril/neoprenblanding giver forbedret kemisk gennemtrængning og nedbrydningsbestandighed
- AlphaTec 58-005 har Type A kemisk beskyttelse under den nye ENISO 374:2016
- Ansell Grip-teknologi til håndtering af våde eller olieagtige dele, der giver øget fingerfærdighed, greb og komfort
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Applikationer | Industri |
| Farve | Grøn |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Produkttype | Kemikalieresistente handsker |
| Størrelse | 7 |
| EN388 Standard | 4122A |
| EN ISO 374-1 | Type A |
| EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER | AJKLMNOPT |
| Vis mere |