Få mere at vide
Ansell TOUCHNTUFF™ 93-800 Kemikalieresistente engangshandsker
Artikelnummer. 31810770 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
31810770 10
31810767 7
31810768 8
31810769 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31810770 Leverandør Ansell Leverandørnr. 93800100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    296.50 DKK
    281.25 DKK / Pakke med 30
    Spare 15.25 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
En engangshandske designet til at give kortvarig beskyttelse mod almindelige opløsningsmidler som acetone.
Nøglefunktioner og fordele
  • Forbedret kemisk beskyttelse: Resistent over for acetone i mindst 15 minutter
  • Høje standarder: EN ISO 374-1 Type A certificeret til høj forsvar
  • Innovativt flerlagsdesign: Microchem Kemisk barriereteknologi for overlegen beskyttelse
Oversigt
  • TouchNTuff 93-800: Engangshandsker, der giver kortvarig resistens mod opløsningsmidler som acetone.
  • Forbedret kemisk stænkbeskyttelse: Opfylder EN ISO 374-1 Type A, der hævder beskyttelse mod 8 kemikalier (JKLOAPST)
  • Innovativt flerlagsdesign (uden NRL i direkte kontakt med huden): MICROCHEM™ Kemisk barriereteknologi til at modstå de hårdeste kemikalier og eliminere behovet for flere handsker
  • Forbedrede mekaniske egenskaber: Certificeret EN388 2110A, opfylder niveau 2 slid, niveau 1 riv- og bladskæring samt niveau A ISO skæremodstand
  • Høj synlighed farve: En levende orange farve forbedrer synligheden og fremmedlegetøjsdetektion (FOD)
  • Forbedret pasform, følelse og smidighed: Fleksibel formulering og design sammenlignet med genanvendelige handsker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D6319, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420, EN ISO 21420:2020, ISO 18889:2019, EN 421:2010, EN 16523-1, EN 374-1, 2, 3
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 388:2016 +A1:2018, EN 388:2110A
Kloreret Nej
Applikationer Laboratorie
Farve Orange
Finger Thickness (English) 22,8 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.58 mm
Latex fri Nej
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 17,7 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.45 mm
Produkttype Kemiske og væskebeskyttelseshandsker
Størrelse 10
Tykkelse (engelsk) 17,7 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.45 mm
EN388 Standard 2110A
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKLOAPST
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampe MED virusbeskyttelse
Handske manchet stil Udvidede, perlebesatte
Greb design Rough
Foring Uden foring
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001
Længde (engelsk) 11,2''
Længde (metrisk) 285 mm